Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC3H2[CHOH]4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
aqueous ethanol solution
extent of labeling
25-50 Ci/mmol
mass shift
M+4
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[3H]C([3H])(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Packaging
serum bottle
Physical form
Ethanol: water (9:1) solution
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?