Merck
G2921
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides
BioUltra, recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥95% (SDS-PAGE), ≥550 units/mg protein (biuret)
Synonim(y):
G-6-P-DH
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Specific activity:
≥550 units/mg protein (biuret)
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
product line
BioUltra
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥550 units/mg protein (biuret)
foreign activity
Creatine Phosphokinase, Phosphoglucose isomerase, lactic dehydrogenase, glutathione reductase, NADH oxidase, NADPH oxidase, phosphoglucomutase, 6-phosphogluconic dehydrogenase, hexokinase ≤0.001%, Myokinase ≤0.005%
storage temp.
2-8°C
General description
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) is an X-linked essential enzyme that protects cells from oxidative stress, particularly red blood cells.
Application
Glucose-6-phosphate dehydrogenase was used to study atypical glycolysis in Clostridium thermocellum.
Biochem/physiol Actions
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) catalyzes the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phosphogluconolacetone as the first step in the pentose phosphate pathway.
Glucose-6-phosphate dehydrogenase catalyzes the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phosphogluconolacetone as the first step in the pentose phosphate pathway.
Physical form
Supplied in 3.2M ammonium sulfate containing 50mM Tris and 1mM magnesium chloride, pH 7.5
Other Notes
One unit will oxidize 1.0 μmole of D-glucose-6-phosphate to 6-phospho-D-gluconate per minute in the presence of NAD at pH 7.8 at 30°C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)