Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H35O4P · 2NH3
Masa cząsteczkowa:
404.52
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
methanol:ammonia solution
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (TLC)
form
methanol:ammonia solution
packaging
vial of 200 μg
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[NH4+].[NH4+].C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C20H35O4P.2H3N/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-24-25(21,22)23;;/h9,11,13,15H,6-8,10,12,14,16H2,1-5H3,(H2,21,22,23);2*1H3/b18-11+,19-13+,20-15+;;
InChI key
FNVCAIOHPLGDJG-CNKFFNGESA-N
Physical form
Solution in methanol:10 mM ammonium hydroxide (7:3)
Other Notes
Possibly involved in isoprenoid metabolism
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?