Przejdź do
G1127
Gly-Gly hydrochloride
≥99%
Synonim(y):
(Glycylglycine)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8N2O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.58
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Nazwa produktu
Gly-Gly hydrochloride,
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
color
white
SMILES string
O.Cl.NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.ClH.H2O/c5-1-3(7)6-2-4(8)9;;/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9);1H;1H2
InChI key
KHYIJCMSLMRPDS-UHFFFAOYSA-N
Application
Glycylglycine (Gly-Gly) dipeptide is used in the preparation of biodegradable polymers. Glycylglycine is used as a running buffer in capillary electrophoresis and capillary isotachophoresis.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)