Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 819,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14F2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
819,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Fc1cc(F)c2NC([C@@H]3CC=C[C@@H]3c2c1)c4cccnc4
InChI
1S/C17H14F2N2/c18-11-7-14-12-4-1-5-13(12)16(10-3-2-6-20-9-10)21-17(14)15(19)8-11/h1-4,6-9,12-13,16,21H,5H2/t12-,13+,16?/m0/s1
InChI key
NJZHEQOUHLZCOX-FTLRAWMYSA-N
Application
Golgicide A has been used as an inhibitor in retrotransposition assays and as an inhibitor of Golgi-specific brefeldin A-resistance guanine nucleotide exchange factor 1 protein (GBF1) in HeLa cells.
Biochem/physiol Actions
Golgicide A is a potent, highly specific, reversible inhibitor of the cis-Golgi ArfGEF GBF1.
Golgicide A is a potent, highly specific, reversible inhibitor of the cis-Golgi ArfGEF GBF1. Arf proteins are members of the Ras superfamily of small guanosine triphosphatases (GTPases) that mediate vesicular transport. Golgicide A binds within an interfacial cleft formed between Arf1 and the GBF1 Sec7 domain. Golgicide A is a unique and powerful tool for further elucidating the mechanisms underlying assembly and transport within the Golgi, comparable to the use of dynasore for studying the dynamics of dynamin-mediated clathrin coat formation.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?