Przejdź do
F9132
Fmoc-Asp(OtBu)-OH
Synonim(y):
Fmoc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
411.45
EC Number:
276-251-7
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3635671
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-20(25)12-19(21(26)27)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,26,27)/t19-/m0/s1
InChI key
FODJWPHPWBKDON-IBGZPJMESA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Asp(OtBu)-OH
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)