Informacje o tej pozycji
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥4.0 units/mg protein
composition
Protein, 5.0-25.0% biuret
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?