Merck
F7817
Fumonisin B2 solution
1.4 mM in DMSO
Synonim(y):
Fumonisin B2, Ready Made Solution, FB2
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H59NO14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
705.83
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
NACRES:
NA.77
EC Number:
200-664-3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mol wt
705.83
Quality Segment
concentration
1.4 mM in DMSO
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O)[C@H](C[C@@H](C)CCCCCC[C@@H](O)C[C@H](O)[C@H](C)N)OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H59NO14/c1-5-6-12-21(3)32(49-31(43)18-24(34(46)47)16-29(40)41)27(48-30(42)17-23(33(44)45)15-28(38)39)14-20(2)11-9-7-8-10-13-25(36)19-26(37)22(4)35/h20-27,32,36-37H,5-19,35H2,1-4H3,(H,38,39)(H,40,41)(H,44,45)(H,46,47)
InChI key
UXDPXZQHTDAXOZ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fumonisin B2 solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)