Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł 1062,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1062,50 zł
Cena katalogowa1250,00 złZaoszczędź 15%biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
form
lyophilized powder
potency
≤1.0 ng/mL
mol wt
17.6 kDa
packaging
pkg of 5 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FLT3(2322)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in E. coli |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥98% (SDS-PAGE and HPLC) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source mouse |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized powder | form lyophilized |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?