Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1580,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
WC19.10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
storage condition
protect from light
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, indirect immunofluorescence: suitable
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| conjugate FITC conjugate | conjugate biotin conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| clone WC19.10, monoclonal | clone WC19.10, monoclonal | clone BN-34, monoclonal | clone GT-34, monoclonal |
| isotype IgG1 | isotype IgG1 | isotype IgG1 | isotype IgG1 |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?