Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41105341
Produkt F1149 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsize
8 in. (19.5 cm) × 10 in. (25.5 cm)
General description
Kodak Life Science Imaging film is equivalent to XRP. Coated with emulsion on both sides of a blue-tinted base, produces higher quality images than XAR film (improved definition with less background fog), however, the exposure time is approximately doubled. Sheets of film are interleaved with sheets of paper.
Legal Information
Carestream is a registered trademark of Carestream Health, Inc.
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carestream® X-Omat LS film
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?