Przejdź do zawartości
EPB75-SQ
Eppendorf® Freezer Cardboard Storage Box
H 76 mm (3 in.) , tall box, white
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® B75-SQ (Global)
Material:
cardboard
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cardboard
manufacturer/tradename
Eppendorf® B75-SQ (Global)
technique(s)
cryopreservation: suitable
H
76 mm (3 in.) , tall box
color
white
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)