Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.73
UNSPSC Code:
41103816
eCl@ss:
32035290
Produkt EPACE-4000S nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
for 4 L Erlenmeyer flasks, for Eppendorf® New Brunswick Innova, I-Series and Excella shakers
manufacturer/tradename
Eppendorf® ACE-4000S (Global)
W × H
196 mm × 95 mm
compatibility
Eppendorf Shakers to hold flasks securely
General description
Flask clamps are of a single piece stainless-steel construction (not spot welded or riveted) for added strength and safety. Clamps 2 L and above come with an extra girdle for added security when agitating flasks at high speeds. Flask clamps come complete with required screws, and are fitted with coiled wire springs for added stability at elevated speeds.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Platform Clamps, for Eppendorf® Shakers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?