Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122107
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Feature:
PCR Clean, white border with clear wells
Produkt EP951031801 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
non-sterile
feature
PCR Clean, white border with clear wells
packaging
pkg of 40 plates (5 bag x 8 plates)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 951031801 (North America)
technique(s)
PCR: suitable
size
96 wells
volume
500 μL
General description
Eppendorf® Deepwell Plate 96/500 uL to wysokowydajna płytka zaprojektowana do szerokiego zakresu ręcznych i zautomatyzowanych zastosowań w laboratorium. Oferuje wyjątkową wydajność w różnych warunkach temperaturowych, od przechowywania próbek w temperaturze -86 °C do denaturacji DNA w temperaturze 100 °C. Płytka jest wykonana z najczystszego polipropylenu (PP), zapewniając wysoką jakość i wiarygodne wyniki. Płytki te oferują innowacyjne funkcje: większą niezawodność, większą wydajność i większą stabilność.
Application
Płytka Eppendorf® Deepwell 96/500 uL jest odpowiednia do:
- Przechowywania i przygotowywania próbek
- Hodowla bakterii i drożdży
- Izolacja DNA i RNA
- Przechowywanie cDNA lub banków genomowych
- Przechowywanie bibliotek siRNA lub oligonukleotydów
- Przechowywanie i analiza próbek białek i DNA na płytkach Eppendorf LoBind®
- Synteza oligonukleotydów
Features and Benefits
- MatrycaOptiTrack®: Dla lepszej identyfikacji studzienek i zmniejszenia liczby błędów pipetowania. Zastosowanie etykiet alfanumerycznych o wysokim kontraście umożliwia o 30% szybszą identyfikację studzienek, co prowadzi do mniejszej liczby błędów podczas pipetowania.
- Stożkowa konstrukcja dołka RecoverMax®: Dobra geometria jest zoptymalizowana w celu zapewnienia maksymalnego odzysku próbki i doskonałych właściwości mieszania.
- Zminimalizowana objętość pozostała/martwa w aplikacjach zautomatyzowanych: Matryca wykazuje najwyższą jednorodność od studzienki do studzienki, co skutkuje zmniejszoną objętością martwą.
- Lepsze uszczelnienie studzienek: Matryca charakteryzuje się podniesionymi krawędziami dołków i gładką powierzchnią, zapewniając niezawodne zamknięcie i kompatybilność z powtarzalnymi metodami zgrzewania.
- g-safe® stabilność wirowania: wyjątkowa stabilność wirowania do 6000 × g dla szybszych protokołów i lepszej jakości próbek.
- Zgodność z kodami kreskowymi: Matryca jest dostępna z opcjami kodów kreskowych.
- Opcje czystości: Matryca jest oferowana w dwóch klasach czystości, a mianowicie PCR clean (wolna od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR) i sterylna (zapewnia, że jest wolna od pirogenów i sterylna do wrażliwych zastosowań).
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Eppendorf LoBind is a registered trademark of Eppendorf SE
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf SE
RecoverMax is a registered trademark of Eppendorf SE
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® Płytka Deepwell 96/500 uL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?