Przejdź do
EP951010022
Eppendorf® PCR Eight-tube strips
capacity 0.2 mL, pack of 960 ea (120 x strips of 8 tubes)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 951010022
Capacity:
0.2 mL
Material:
polypropylene
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 960 ea (120 x strips of 8 tubes)
Aby zapytać o ten produkt EP951010022, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
sterility
non-sterile
packaging
pack of 960 ea (120 x strips of 8 tubes)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 951010022
capacity
0.2 mL
color
colorless
General description
Eppendorf PCR Tube Strips, 0.2 mL, PCR clean, 8-tube strips, 120 pcs. (960 tubes)
  • Contamination shield on hinged lid
  • Defined lid position due to special hinge
  • High transparency even on the tube base
  • Etched lid for labeling
  • Tight sealing
  • Easy to open
  • For use with all thermal cyclers with 0.2 mL block format
  • Also available in 8-tube strip format
  • Batch-tested and certified free of DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean)1)
1) Download of certificates under www.eppendorf.com/certificates
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® PCR Eight-tube strips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)