EP5910712006
Adapter for Eppendorf® S-4x400 Rotor
for 50 mL tubes with skirted bottom, Centriprep, 30 mL Oak Ridge, pkg of 2 ea
About This Item
Właściwości
skirt
Holds 50 mL tubes
for 50 mL tubes with skirted bottom, Centriprep, 30 mL Oak Ridge
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5910712006
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 400 mL round bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapter for various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x400 rotor.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG