Merck
EP5910703007
Adapter for Eppendorf® S-4x400 Rotor
for 13x75 mm-100 mm round-bottom tubes, pkg of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
for 13x75 mm-100 mm round-bottom tubes
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5910703007
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 400 mL round bucket
Opis ogólny
Adapter for various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x400 rotor.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG