Przejdź do
EP5420000040
Eppendorf® Wirówka 5420
keypad, refrigerated: no, with rotor FA-24x2, AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz, US 3-pin plug
Synonim(y):
Eppendorf® Wirówka 120 V 5420, Wirówka 5420 - Mikrowirówka
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
40161701
Feature:
CE compliant, CSA approved, refrigerated: no, keypad, with rotor FA-24x2
Produkt EP5420000040 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
CE compliant, CSA approved, refrigerated: no, keypad, with rotor FA-24x2
Application
Wirowanie
Features and Benefits
z panelem sterowania z klawiaturą ułatwiającym czyszczenie z aerozoloszczelnym rotorem FA-24x2bez chłodzenia120 V, 50-60 Hz
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® Wirówka 5420
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)