Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103913
Compatibility:
for use with 5804 R, for use with 5804, for use with 5810 R, for use with 5810
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022662970 (NA)
Produkt EP022662970 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
aluminum
feature
non aerosol tight
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022662970 (NA)
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 5804 R, for use with 5804, for use with 5810 R, for use with 5810
General description
Lids to fit the Eppendorf rotor F-45-30-11.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lid for Eppendorf(R) F-45-30-11 Rotor
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?