Przejdź do
EP022654101
Lid for Eppendorf® FA-45-24-11-HS Rotor
aerosol-tight, FA-45-24-11-HS, 5430/5430R, aluminum, PTFE-coated
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103913
Compatibility:
5430/5430R, FA-45-24-11-HS
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022654101
Aby zapytać o ten produkt EP022654101, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE-coated , aluminum
feature
aerosol-tight
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022654101
compatibility
5430/5430R, FA-45-24-11-HS
General description
Rotor lid for FA-45-24-11-HS, aerosol-tight, aluminum, PTFE coated, for Centrifuge 5430/5430R
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)