Kluczowe dokumenty
EP022639903
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
FA-45-6-30, aerosol-tight, to hold, 6 x 15/50 mL conical tubes, lid, including software upgrade (required for some older models)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
Materiały
aluminum
Właściwości
RCF 20,133 × g
to hold 6 x 15/50 mL conical tubes, lid, including software upgrade (required for some older models)
aerosol-tight
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022639903
kompatybilność
5804/5804R & 5810/5810R
FA-45-6-30
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rotor FA-45-6-30, do probówek stożkowych 6 × 15/50 ml, w tym aktualizacja oprogramowania (wymagana w przypadku niektórych starszych modeli)
  • Wysokoobrotowy rotor do zastosowań w probówkach o pojemności od 5 do 50 ml1)
  • Maks. prędkość 20 133 × g (12 100 obr./min) w wirówce 5810 R lub 16 639 × g (11 000 obr./min) w wirówce 5804/5804 R/58102)
  • Pokrywa rotora 10316 do szybkiego blokowania pokrywy
  • Aerozoloszczelność3) dla bezpiecznego wirowania niebezpiecznych próbek
  • Niska waga rotora (3,2 kg) ułatwiająca podnoszenie
  • Anodyzowane aluminium zapewnia wysoką odporność chemiczną
  • Kąt otworu 45° minimalizuje rozmazywanie granulek
  • Rotor, pokrywę i adaptery można sterylizować w autoklawie (121 °C, 20 min)
1) Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z tego rotora w starszych wirówkach może być konieczna aktualizacja oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Eppendorf.
2) Rotory F-34-6-38 i FA-45-6-30 utrzymują temperaturę 4°C przy 11 000 obr/min.
3) Aerozoloszczelność przetestowana przez Public Health England, Porton Down, Wielka Brytania.
Cechy i korzyści
  • Wysokoobrotowy rotor do zastosowań w probówkach o pojemności od 5 do 50 ml1)
  • Maks. prędkość 20 133 × g (12 100 obr./min) w wirówce 5810 R lub 16 639 × g (11 000 obr./min) w wirówce 5804/5804 R/58102)
  • Pokrywa rotora10316 do szybkiego blokowania pokrywy
  • Aerozoloszczelność3) dla bezpiecznego wirowania niebezpiecznych próbek
  • Niska waga rotora (3,2 kg) ułatwiająca podnoszenie
  • Anodyzowane aluminium zapewnia wysoką odporność chemiczną
  • Kąt otworu 45° minimalizuje rozmazywanie granulek
  • Rotor, pokrywę i adaptery można sterylizować w autoklawie (121 °C, 20 min)
  • 1) Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z tego rotora w starszych wirówkach może być konieczna aktualizacja oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Eppendorf.
  • 2) Rotory F-34-6-38 i FA-45-6-30 utrzymują temperaturę 4°C przy 11 000 obr.
  • 3) Szczelność na aerozole przetestowana przez Public Health England, Porton Down, Wielka Brytania.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf QuickLock is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)