Przejdź do zawartości
EP0030129520
Eppendorf® płytka do PCR twin.tec(R) 96 LoBind
semi-skirted, with barcode(s), clear, set of 25 pieces
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106300
Size:
96 well
Binding type:
low binding surface
Feature:
skirt, semi-skirted, with barcode(s)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
skirt, semi-skirted, with barcode(s)
packaging
set of 25 pieces
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030129520
technique(s)
PCR: suitable
size
96 well
color
clear
binding type
low binding surface
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)