Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 10 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030120973
General description
- MikropęcherzykiEppendorf® to akcesoria do przenoszenia próbek.
- Służą do ponownego zawieszania granulek i składają się z dwóch boków dla optymalnego dopasowania do naczyń o pojemności 1,5 ml i 2,0 ml.
- Autoklawowalne (121 °C, 20 min).
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pkg of 10 ea | description Forensic DNA grade, 15 mL, colorless, pkg of 100 ea (individually wrapped) | description PCR clean, pkg of 80 ea | description sterile, pkg of 80 ea |
| manufacturer/tradename Eppendorf® 0030120973 | manufacturer/tradename Eppendorf® 0030122259 | manufacturer/tradename Eppendorf® 003013517 | manufacturer/tradename Eppendorf® 0030131525 |
| packaging pkg of 10 ea | packaging pkg of 100 ea (individually wrapped) | packaging pkg of 80 ea | packaging pkg of 80 ea |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?