Przejdź do
EP0030000730
Eppendorf® epT.I.P.S.® standard
capacity × L 50-1250 μL × 103 mm, green, pkg of 1000 ea (4 bags x 250 tips)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 each
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
339,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
50—1250 μL
Sterility:
sterile
Packaging:
pkg of 1000 ea (4 bags x 250 tips)
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 0030000730
339,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
green
sterility
sterile
packaging
pkg of 1000 ea (4 bags x 250 tips)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030000730
capacity × L
50-1250 μL × 103 mm
volume
50—1250 μL
General description
Eppendorf Quality ensures efficient function with tight fitting and precision and precise shape. Low wetting and high chemical and thermal resistance. Good centrifugation stability and excellent material transparency. Color coded pack is dark green containing colorless tips.
Application
Liquid handling
Features and Benefits
  • Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
  • Available in sizes from 10 µL to 10 mL in Eppendorf Quality purity grade epT.I.P.S. Standard 200 µL, 300 µL and 1,000 µL tips are also available color-coded yellow and blue
  • epT.I.P.S. Standard pipette tips can be autoclaved at 121 °C in 20 min.
  • Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf SE
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EP0030000935EP0030000897EP0030075277
description
capacity × L 50-1250 μL × 103 mm, green, pkg of 1000 ea (4 bags x 250 tips)
description
volume range × L 50-1250 μL × 76 mm, green, pack of 1000 ea (4 bags × 250 tips)
description
volume range 2-300 μL, yellow polypropylene, pack of 1000 ea (2 bags × 500 tips)
description
tip volume range × L 50-1250 μL × 103 mm, dark green tip, case of 480 ea (5 racks x 96 tips)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030000730
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030000935
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030000897
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030075277
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
volume
50—1250 μL
volume
50—1250 μL
volume
300 μL
volume
50—1250 μL
material
green
material
polypropylene , green
material
yellow polypropylene
material
-
packaging
pkg of 1000 ea (4 bags x 250 tips)
packaging
pack of 1000 ea (4 bags × 250 tips)
packaging
pack of 1000 ea (2 bags × 500 tips)
packaging
case of 480 ea (5 racks x 96 tips)
capacity × L
50-1250 μL × 103 mm
capacity × L
-
capacity × L
-
capacity × L
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® epT.I.P.S.® standard
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)