Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 956,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ATACTGTCTGCTTCTACTGAGCCTCCTGTGCTCGGTGCATGGCCTGCCCTGCACAGCCACCTTTGTTGAAGCCACTTTTTCAGTGTGTTTTCCTTTCAGATATTTGTTTTTACTGCTAGGTGTACATCATCAATGTACTGTACATATGGAATGAGACGTACGCAGAAATGCCAGATTCAAATCCATTGTTTTTAACCAAAAGAAATAAAGATGGTTTACTCTACAGCCTACAGCAAGTGTCTGTTGTTGGCCCTTTTCTCTCCACTGCTGAATTGTACAGAAACCTAAATAAAGCAACAGGCTGTCTTATTAAGGGG
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... SSU72(68991)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| esiRNA cDNA target sequence ATACTGTCTGCTTCTACTGAGCCTCCTGTGCTCGGTGCATGGCCTGCCCTGCACAGCCACCTTTGTTGAAGCCACTTTTTCAGTGTGTTTTCCTTTCAGATATTTGTTTTTACTGCTAGGTGTACATCATCAATGTACTGTACATATGGAATGAGACGTACGCAGAAATGCCAGATTCAAATCCATTGTTTTTAACCAAAAGAAATAAAGATGGTTTACTCTACAGCCTACAGCAAGTGTCTGTTGTTGGCCCTTTTCTCTCCACTGCTGAATTGTACAGAAACCTAAATAAAGCAACAGGCTGTCTTATTAAGGGG | esiRNA cDNA target sequence AGCGCATGGGCCTGGAGCGTATGGGAGCCAACAGTCTTGAGCGCATGGGCCTGGAGCGAATGGGCGCCAACAGCCTGGAACGTATGGGCCCTGCCATGGGCCCAGCATTGGGCGCTGGTATTGAGCGAATGGGCCTGGCCATGGGTGGAGCCGGAGGTGCTAGCTTTGACCGAGCCATTGAGATGGAGCGGGGCAACTTTGGAGGAAGCTTCGCAGGTTCCTTTGGCGGAGCTGGAGGCCATGCACCTGGAGTAGCCAGGAAGGCCTGCCAGATATTTGTGAGAAATCTCCCATTTGATTTTACATGGAAGATGCTA | esiRNA cDNA target sequence ATGAGCGGAGGGGGCCAGCAGAGGGGGAAGAGGCGGGGCCTGCGGAACGGAGCCCAGAGTGCAGCACTGTGGATGGTGGATCCCAGGTCCGCAGGCAGCACTCACAGAGAGACCTCGTTCTAGAATCCAAGCAGGAGCACGAGGAGCCTGATGGAGGCTTCCGGAAGATGTACACGGAGCTCCGCAGGGAGAATGAGCGACTTCGTGAGGCCCTGACAGAGACCACCCTGCGTCTGGCACA | esiRNA cDNA target sequence AAGTTTGCTACTGTGGAAGTGACAGACAAGCCAGTGGATGAGGCTCTCCGGGAAGCGATGCCCAAGATCATGAAGTATGTGGGTGGCACCAATGACAAAGGAGTCGGCATGGGTATGACAGTCCCTGTCTCTTTTGCCGTGTTTCCCAATGAAGATGGCTCCCTACAGAAGAAACTGAAAGTCTGGTTCCGGATTCCGAACCAATTTCAAGGCAGCCCACCGGCCCCCAGTGATGAGAGTGTGAAGATCGAGGAACGGGAGGGCATCACTGTCTATTCCACGCAATTTGGAGGCTATGCCAAGGAAGCAGACTATGT |
| Gene Information mouse ... SSU72(68991) | Gene Information mouse ... HNRNPM(76936) | Gene Information mouse ... PPP1R12C(232807) | Gene Information mouse ... HEBP1(15199) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?