Przejdź do
EMU218331
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cdc14a
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCAGCTCGAGAAGCAGCAGCAGCCGCCGCCGCCGCAGAGTCCGGATCACAGCGGTTACAGCCCGGGGCGTGTGCGTCCCGCGCCCAGCGGGTTCGGTTCCCCACGGAATGTCCCCGGGGCGCCCCACGCGCTGACCCTGCAGCTGCCTCCGCCTTGGGCGACTGCCTCCTCCCTCAGGCAGGCTCGGTGATTGGGACCGCGAGCTCCCAGCTCTTGGGCAGTGGGGAAGCCCCCGGGGGCGGGTGACCTCAGCTGGCCACGACCCAGCCCTCCCCCGTGCGGATCTCGCTTAAGATGGCAGCGGAGTCTGGGGAACTAATCGGGGCTTGCGAGTTCATGAAAGATCGATTATATTTTGCTACTTTAAGGAATAGACCAAAAAGCACAATAAATATCCACTATTTCTCCATCGACGAGGAGCTGGTCTATGAAAATTTCTATGCAGATTTTGGACCTCTGAACTTGGCAATGGTGTACAGATACTGCTGTAAGCTAAACAAGAAACTAAAA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU036841EMU052851EMU000521
description
targeting mouse Cdc14a
description
targeting mouse Cdc14b
description
targeting mouse Nrsn2
description
targeting mouse Plppr4
Gene Information
mouse ... CDC14A(229776), Cdc14a(229776)
Gene Information
mouse ... CDC14B(218294), Cdc14b(218294)
Gene Information
mouse ... NRSN2(228777), Nrsn2(228777)
Gene Information
mouse ... PLPPR4(229791), D3Bwg0562e(229791)
esiRNA cDNA target sequence
GCAGCTCGAGAAGCAGCAGCAGCCGCCGCCGCCGCAGAGTCCGGATCACAGCGGTTACAGCCCGGGGCGTGTGCGTCCCGCGCCCAGCGGGTTCGGTTCCCCACGGAATGTCCCCGGGGCGCCCCACGCGCTGACCCTGCAGCTGCCTCCGCCTTGGGCGACTGCCTCCTCCCTCAGGCAGGCTCGGTGATTGGGACCGCGAGCTCCCAGCTCTTGGGCAGTGGGGAAGCCCCCGGGGGCGGGTGACCTCAGCTGGCCACGACCCAGCCCTCCCCCGTGCGGATCTCGCTTAAGATGGCAGCGGAGTCTGGGGAACTAATCGGGGCTTGCGAGTTCATGAAAGATCGATTATATTTTGCTACTTTAAGGAATAGACCAAAAAGCACAATAAATATCCACTATTTCTCCATCGACGAGGAGCTGGTCTATGAAAATTTCTATGCAGATTTTGGACCTCTGAACTTGGCAATGGTGTACAGATACTGCTGTAAGCTAAACAAGAAACTAAAA
esiRNA cDNA target sequence
GCAGACCAAAGAGTGCAACAAACGAACATTATTTCAGCATAGATAACGAGCTAGAGTATGAGAACTTCTATGCGGATTTTGGACCACTCAATCTGGCCATGGTTTACAGATATTGTTGCAAGATAAATAAGAAGCTCAAGTCCATTACAATGCTGAGGAAGAAAATTATCCATTTTACTGGCACTGATCAGAGAAAGCAAGCGAATGCCGCCTTCCTTATCGGGTGTTATATGGTTATATATTTGGGGAGGACACCAGAAGACGCGTATAGAACATTAATCTTCGGAGATACAGCCTATATTCCTTTCAGAGATGCTGCCTATGGAAGCTGCAGTTTCTATATTACACTTCTCGACTGTTTTCACGCAGTAAAGAAGGCAATGCAGTATGGCTTCTTTAATTTCAACTCATTTAACCTTGACGAATATGAACACTATGAAAAAGCAGAAAATGGAGATTTCAACTGGATAATACCAGAGCGATTTCTTGCCTTC
esiRNA cDNA target sequence
TCGATGGAGGATCCAGTAGCCGACTACAACCAAGCCCTCATGACCTGCCGTGTGGTAGGAGCGACGCTGTGCGGAGTAGCGGGGATCATGCTGGCTGTCTGCCTCTTCTTGATCGCCTCTGGTTGGATGTTCCAGGACATCAAGGCAGAGCCCCTCGTCACTGAAACTGACAGCCCCGTGGAAGTATTCAGGGATGAGCCTGAGAAGCTGTCCCCGGCCTTCCATGAGACCAGTAGTCAGTCGCCGTTCTTGACCCCGCCCAGCCCTTTTGGGCAGCAGTCTGTGCAGACCAGCCAGCCCCAGCGGGACTTGTAAGTCTGCAGGCTGGAGAAGTCAGACCCTTCCCGCCTGGCACTCCTTGCTTTCATCACCTTGACTTCTTCCTCTCAGTAGTGCCAATCTCTCTAGGACCCTTATAGCTCCCCACTCCCCCCAAATCAAGTCCCATGCTCCAATCT
esiRNA cDNA target sequence
GCTGGACCTGCAATTACGATCATGGTGGGTGAAGGGATTCTATACTGCTGCCTCTCCAAAAGAAGAAACGGAGCTGGATTGGAGCCTAACATCAACGCCGGAGGCTGCAACTTCAACTCCTTTCTCAGGAGAGCCGTCAGATTCGTTGGTGTCCATGTGTTTGGACTGTGCTCCACAGCTCTCATTACAGATATCATACAGCTCTCCACAGGATATCAGGCACCATACTTTCTGACTGTGTGCAAGCCAAACTATACCTCTCTGAATGTATCCTGCAAAGAAAACTCCTACATCGTGGAAGATATTTGTTCAGGATCTGACCTTACAGTCATCAACAGTGGCAGAAAGTCATTCCCATCCCAACATGCGACCCTCGCTGCCTTTGCCGCTGTGTATGTGT
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000033502
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000033102
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000059361
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000044667
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)