Przejdź do
EMU206191
MISSION® esiRNA
targeting mouse Vps13b
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GAAGAATGTAGAAGTCCTGAAGACAAAATGAAAGAATTTATCGCGATATTATGGAATGCAGTAAAGAGTCTCACGCTACAGCTTGATGTACAGTCTTGCTGTGTATTCATTCCAAATGACAACCTGCCTTCCCCAAGTACAATTGTGTCTGGTGACATCCCTGGAACAGTAAGAAGTTGGTACCATGGACAAACCAGCATACCAGGGACACTTGTCCTGTGTTTGCCGCAAATAAAGATTATTAGTGCTGGTCACAAGTACATGGAACCTCTGCAGGAGATTCCGTTTGTGATTCCCCGGCCCATCCTTGAAGAGGGTGATGCATTTCCTTGGACCATAAGCTTGCATCATTTCAGCATATATACCCTTCTTGGAAAGCAAGTGACTCTTTCCCTTGTGGAGCCTATGGGATGTACCTCTACTCTAGCAGTCACATCTCAAAAGCTGCTTCCTGTGGGACCCGATGGAAGGCATTCATTTGTTGTCTGTCTTCATGTTGACTTAGAGTCA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU173831EMU151311EMU003501
esiRNA cDNA target sequence
GAAGAATGTAGAAGTCCTGAAGACAAAATGAAAGAATTTATCGCGATATTATGGAATGCAGTAAAGAGTCTCACGCTACAGCTTGATGTACAGTCTTGCTGTGTATTCATTCCAAATGACAACCTGCCTTCCCCAAGTACAATTGTGTCTGGTGACATCCCTGGAACAGTAAGAAGTTGGTACCATGGACAAACCAGCATACCAGGGACACTTGTCCTGTGTTTGCCGCAAATAAAGATTATTAGTGCTGGTCACAAGTACATGGAACCTCTGCAGGAGATTCCGTTTGTGATTCCCCGGCCCATCCTTGAAGAGGGTGATGCATTTCCTTGGACCATAAGCTTGCATCATTTCAGCATATATACCCTTCTTGGAAAGCAAGTGACTCTTTCCCTTGTGGAGCCTATGGGATGTACCTCTACTCTAGCAGTCACATCTCAAAAGCTGCTTCCTGTGGGACCCGATGGAAGGCATTCATTTGTTGTCTGTCTTCATGTTGACTTAGAGTCA
esiRNA cDNA target sequence
TCTATAATGTAGAAATGGACCAAGCCAAGCTACACTTAAAATTACTCGACTATCTTAATCATGATTGGAAAAGTGAATTTTATATAAGATCTAGTCAACAAGACATCAATTTCATCAACTTTACCTGTCTCACAGAAATGGAAAAGAGTGACTTGGATATTGCTATCCATATGACTTACAACACTGGTCAGACAGTTGTGGCATTTCATAGTCCGTATTGGATGGTCAATAAAACCAATCGGATGCTACAGTACAAAGCAGATGGAATTCACCGAAAGCATCCACCTAATTATACAAAACCAGTTCTCTTTTCCTTTCAGCCAAATCACTTTTTTAACAACAATAAGGTTCAGCTTATGGTAACTGATAGTGAGCTTTCAGATCAGTTTTCAATTGATACTGTTGGTAGTCATGGAGCCATTAGATGCAAAGGTCTGAAAATGGAATACCAAGTTGGTGTCACTATAAATCTCAGCAGTTTTAACATTACCAGAATTGTGACATTTATTCCG
esiRNA cDNA target sequence
AAGCAAAATTAGAACACTGGTACGTCACAGGTTTGCGACAACAAGACATTGTGCCATCACTGGTGGCTTCCATTGGTGACACTACATCGTCCTTGCTCAAAATTGAGTTTGAAACCAACCCTGAGAACAGTCCTGCTGACCAGACTCTGATTGTTCAGTCACAGCCCGTGGAGGTCATCTATGACGCTAAAACTATCAATGCTGTTGTTGAATTCTTTCAGTCAAATAAGGGGTTGGATCTTGAGCAAATTACATCAGCTACCTTGATGAAACTGGAAGAGATTAAAGAGAGGACAGCTACAGGACTTACGCATATCATTGAGACTCGGAAAGTTCTCGATTTAAGGATAAATCTGAAGCCTTCTTACCTGATAATTCCACAGACAGGTTTTCACCATGAAAAGTCAAATCTTCTCATTTTAGATTTTGGTACTTTTCAGCTCAACAGTAAAGACCAAGGCGCACAGAAGACTGCTAATGCATCCCTTGAAGAAATAATAGACAAGGCGT
esiRNA cDNA target sequence
AGAGAAACAGGAACCGAGCATTCTCCTGGAGTGCAGCCAGCAGATGTAAAGGAAGTTGCTGAGAAAGGGGTACAGACTCTTGTGATTGGCAGAGGAATGAGTGAGGCCTTGAAGGTGCCTCCGTCGACTGTGGAGTACCTGGAGAAACAAGGCATTGATGTGCGGGTCCTCCAGACAGAGCAGGCCGTGAAGGAGTATAATGCCTTGGTTGCCCAAGGGGTCAGGGTAGGAGGTGTCTTCCATTCCACCTGCTGATGGCGCCTACAGAGGAGAATAAATCAGACCACAAAGCCTTGGCTGTCTTACCAGTCTCCACATCAGCCTCCACTGTGTATTTTGGACATATGTTCATGTTCTTGGGACAGATTGGTGGGAGGCTGAGGCACAGGTTTTGCACTCCAGGTTG
Gene Information
mouse ... VPS13B(666173), Vps13b(666173)
Gene Information
mouse ... VPS13A(271564), Vps13a(271564)
Gene Information
mouse ... VPS13C(320528), Vps13c(320528)
Gene Information
mouse ... AAMDC(66273), 1810020D17Rik(66273)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000037646
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000046230
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000035284
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000035642
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)