Przejdź do
EMU202001
MISSION® esiRNA
targeting mouse Nt5dc2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGGATCCGGAAGTATGACTATGACCCCAGCTTTGCCATCCGTGGCCTGCACTACGACATTCAGAAGAGCCTTCTGATGAAAATTGACGCTTTTCACTATGTACAACTGGGAACGGCCTACAGGGGCCTCAAGCCTGTGCCGGACGATGAAGTGATCGACCTGTACGGCGGCACCCAGCACATCCCACTCTACCAGATGAGCGGCTTCTATGGCAAGGGCCCATCTATCAAGCAGTTCATGGACATCTTCTCGCTCCCAGAGATGGCTCTGCTGTCCTGTGTGGTGGACTACTTTCTGGGCCACGGCCTGGAGTTTGACCAAGTACATCTCTACAAGGATGTGACGGATGCTATCCGCGATGTGCATGTAAAGGGCCTCATGTACCAGTGGATCGAGCAAGACATGGAGAAGTACATCCTGAGAGGAGATGAGACATTTGCGGTGCTGAGCCGCCTGGTGGCCCATGGGAAACAGCTGTTCCTCATTACCAACAGTCCCTTCAGCTTTGTGGA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU037251EMU187931EMU024011
description
targeting mouse Nt5dc2
description
targeting mouse Nt5c2
description
targeting mouse Polr2c
description
targeting mouse 4921507p07rik
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000071547
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000025041
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000031783
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000029828
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... NT5DC2(70021), Nt5dc2(70021)
Gene Information
mouse ... NT5C2(76952), Nt5c2(76952)
Gene Information
mouse ... POLR2C(20021), Polr2c(20021)
Gene Information
mouse ... 4921507P07RIK(70821), 4921507P07Rik(70821)
esiRNA cDNA target sequence
GGGATCCGGAAGTATGACTATGACCCCAGCTTTGCCATCCGTGGCCTGCACTACGACATTCAGAAGAGCCTTCTGATGAAAATTGACGCTTTTCACTATGTACAACTGGGAACGGCCTACAGGGGCCTCAAGCCTGTGCCGGACGATGAAGTGATCGACCTGTACGGCGGCACCCAGCACATCCCACTCTACCAGATGAGCGGCTTCTATGGCAAGGGCCCATCTATCAAGCAGTTCATGGACATCTTCTCGCTCCCAGAGATGGCTCTGCTGTCCTGTGTGGTGGACTACTTTCTGGGCCACGGCCTGGAGTTTGACCAAGTACATCTCTACAAGGATGTGACGGATGCTATCCGCGATGTGCATGTAAAGGGCCTCATGTACCAGTGGATCGAGCAAGACATGGAGAAGTACATCCTGAGAGGAGATGAGACATTTGCGGTGCTGAGCCGCCTGGTGGCCCATGGGAAACAGCTGTTCCTCATTACCAACAGTCCCTTCAGCTTTGTGGA
esiRNA cDNA target sequence
AATCCCTTGGCTTTGAGCTTACTGTGGAGAGATTAGTTTCCATTGGCTATCCTCAGGAGCTGCTCAGCTTTGCATATGATTCTACATTCCCTACCAGAGGACTTGTCTTTGACACGCTCTATGGAAATCTTTTGAAAGTCGATGCCTATGGAAACCTCTTGGTGTGTGCACATGGATTTAACTTCATAAGAGGACCAGAAACTAGAGAGCAGTATCCAAATAAATTTATCCAACGAGATGACACTGAACGGTTTTACATTCTGAACACACTATTCAATCTCCCAGAGACCTACCTGTTGGCCTGCCTCGTAGATTTTTTTACTAATTGTCCCAGATACACCAGTTGTGACACAGGATTTAAAGATGGGGACCTCTTCATGTCCTACCGTAGCATGTTCCAGGACGTAAGAGACGCAGTGGACTGGGTCCATTACAAGGGCTCCCTTAAGGAGAGGACGGTTGAAAATCTTGAGAAGTATGTCGTCAAGGATGGCAA
esiRNA cDNA target sequence
GCAGAGGTGCCCATAATAGCCATCGACTGGGTTCAGATTGACGCCAACTCCTCGGTCCTTCATGATGAATTCATCGCGCACAGGCTTGGTTTAATCCCCCTCACTAGTGATGACATTGTGGACAAGCTGCAGTACTCCCGGGACTGCACATGTGAAGAGTTCTGCCCTGAGTGTTCTGTGGAGTTCACTCTCGATGTGAGGTGCAATGAAGACCAGACGCGCCATGTCACCTCCCGAGATCTCATCTCCAACAGCCCCCGGGTTATTCCGGTGACATCTCGGAACCGGGATAACGACCCTAATGACTATGTGGAGCAGGATGACATCCTTATTGTCAAGCTGAGGAAGGGGCAGGAGCTGAGACTTCGAGCCTATGCCAAGAAGGGCTTTGGCAAGGAACATGCCAAGTGGAACCCTACTGCGGGGGTAGCTTTTGAATACGATCCAGACAACGCACTTAGGCATACAGTGTATCCCAAGCCTGAGGAATGGCCCAAGAGTGAGTATTCCGAGC
esiRNA cDNA target sequence
CCTGTCCACTCCCAACTTGTTATGAATCAAAAGACTTGACTAGTCTCTATGACGTACAATCATTTCCAAAGATCACAGACACTAAAAAGACAGATGATTTGTACTGGAGACAGCTGGAGATGAAGCCCCTCCCCATATCCTGCTCTAAGTCAAACCATTACATTGACTATGAACCACTTAAGTCTGCCTACCGTGACCCATATGCTATGTGTCCAAACCCTGTTCGCCTCAGTAAGTCTAATATTCTTCAAAACAAAACAGATACGGCTGATTTCACTTTTGACAACTTTTTAAGTAAACCAGAATTTTTGGGCATGAACATGGAAAGCAATGAAGAAACAAGACCTCTTTTAGATTGGATCCCTAGAGCTGGAGTGCCCAAGCATCATTCCAACCTGCGAAATCTTAGGAACACATTCTCAAAGTCCATGGCACAGAAGCGTCTGCATAA
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)