Przejdź do
EMU200841
MISSION® esiRNA
targeting mouse Vapb
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGTCACTTCTGACCTCAGGATATGTCAACATTTTAGGGACTGAGCATTTTAAGGGGTGTTTTAGAATGCTGTTCTTCCCTGATCTCTCCTTTATGCTTTTAAGCTGTATTTCCTGTTCTGGTGTGGGACTCGTTCACAGAATCAGAGCACGGAGGGACTCTGTCGTGGTGCACGTTGGTTGTCTGATGTGTGATAAATCCATGGTTTTATGGCTAACTTTACATTTTCCAGAGGAAAGGAAACGGATTTCTAGTGTCCAGACCAAAAGAGCCATTCACCCAGAGTTCTCACCTGTTGTATACTGGTCTGATGAAACCTGCCCTGACTCGGCCTAAACTTCCGTATGAGCTGTCTCCATATAATGTTCAATAAATTGTGTGCTCTGA
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... VAPB(56491)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU158831EMNC009491EMU149001
description
targeting mouse Vapb
description
targeting mouse Zbtb20
description
targeting mouse Zbtb20
description
targeting mouse Dnajb8
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... VAPB(56491)
Gene Information
mouse ... ZBTB20(56490)
Gene Information
mouse ... ZBTB20(56490)
Gene Information
mouse ... DNAJB8(56691)
esiRNA cDNA target sequence
TGTCACTTCTGACCTCAGGATATGTCAACATTTTAGGGACTGAGCATTTTAAGGGGTGTTTTAGAATGCTGTTCTTCCCTGATCTCTCCTTTATGCTTTTAAGCTGTATTTCCTGTTCTGGTGTGGGACTCGTTCACAGAATCAGAGCACGGAGGGACTCTGTCGTGGTGCACGTTGGTTGTCTGATGTGTGATAAATCCATGGTTTTATGGCTAACTTTACATTTTCCAGAGGAAAGGAAACGGATTTCTAGTGTCCAGACCAAAAGAGCCATTCACCCAGAGTTCTCACCTGTTGTATACTGGTCTGATGAAACCTGCCCTGACTCGGCCTAAACTTCCGTATGAGCTGTCTCCATATAATGTTCAATAAATTGTGTGCTCTGA
esiRNA cDNA target sequence
TCTGCACCTACTTCAAAAGGTTACAGATGCTTCCAGGATTGCCCATGCACACTCGATATTTAACAATCACAAATAAGAGAAGATGAGAAAGAGTGCCGCTTTTTTTTTTGTTTGTTTGTTTTGTTTTCTGTCCTGCCGTTTTTATGATGGGATGCTATCAGTTCTTTTAAAACTAGAAAACAAACAAACAAAAAAGGTCATTTTAGTATTCAGGAACACTTGCGCAAGTGTGCATGCACACATGTGCACACGCTCACACACGATGGAAGCAGATGTTCCAGGCAGAAGACCTCTTGAGAAGTTTAGGGAACAAGAGCTGGCATTCAAAAGAATACTAGTATATATTTTTTTAATCAATCTACAATTTAAACAAGAAATTTGTTAAATACAAAAACAAAATAGTACCAGCATTTG
esiRNA cDNA target sequence
AGCGGACCTCTGGGTTACTTTCTACCATGGGTCTCAGCCACATACACATACACACGCACGCACTCATGTGCACACACTCAATACTTGAGAAGGATTTGTGAAAATGTACATACCCAGTACACAGATGTACACAGTGCTCTGACAGCCCTCAAGCTCTTCTGAGGCTTAGCAGTGATGGGTCCACAACATGGAATACTGAAAGGGATTCACTGAGATCTACGTGTGCTAATAAAGTGCTTGAAGCCAGCCTGGTCTCTTCCCCAGCATCCCCTAGTCCAAGGCCAGCTGCCACACACACATGGACAGAGAAAGGCGAGA
esiRNA cDNA target sequence
TACTGACCGGAGCTGTCCATCTTCTTCCACCTCCACCCGCTCTTGGCCGTTCTCAATGATTCGCTTGGTGGTCACCTTACGGCCGTTCACCATCTCAGTCGATGACATCACTGACTTGAACCCTGAGCTGCCAGAGCCACCAAACGAAGCAGATGAAAAGGTGGAGCGGCTGCCCCCACCATGGCCCAGAGTATTGAAAGATGACAAGGCTTCCATGAAGGCTGGGAACTCACCAAAGCCCGAAGGGAAGACTCTGTGTAAACCATGGGGCCGGCCTCGGCCGCTGAACGGAGTGTCCCAGAATTCAAAGGAAAAAGGGTCCAGTCCCCCAAAGAACTCGCGGAAAATATCCTCAGGATTTCGGAAGGGATAGCCAGCACCGAAGGGACTGCTATGGGGGACATTGGCACCGCCACCTGCTCTCCATCTGTCACAGCCTGCCCGGTCGTACACAGAACGCTTCTTAGAGTCTGACAAGACTTCGTAGGCTTCGGAAACCTGCTTAAACTT
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
description
Powered by Eupheria Biotech
description
Powered by Eupheria Biotech
description
-
description
Powered by Eupheria Biotech
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)