Przejdź do
EMU165481
MISSION® esiRNA
targeting mouse Hipk4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTCGGCCAGCATATTCAGTGAGGTACGCTATGTGAAGGAGCCTTACATCCAGTCCCGCTTCTACAGGGCCCCAGAGATCCTGCTGGGGCTGCCCTTCTGTGAGAAGGTGGACGTGTGGTCTCTGGGCTGTGTCATGGCCGAGCTACATCTGGGCTGGCCTCTCTACCCAGGCAACAATGAGTATGACCAGGTGCGCTACATCTGTGAGACCCAGGGCTTACCCAAGCCCCATTTGCTGCATGCGGCTCGCAAGGCTCACCACTTCTTCAAGCGTAACCCCCACCCCGATGCCACCAACCCCTGGCAGCTGAAGTCCTCTGCTGACTACCTAGCTGAGACCAAGGTACGTCCTCTGGAGCGCCGCAAGTACATGCTCAAATCCTTGGACCAGATTGAGACAGTGAATGGTGGTGGAGCTGTGAGCCGGCTGAGTTTTCCAGACCGGGAGGCCCTGGCGGAACACGCAGACCTCAAGAGCATGGTGGAGCTGATCAAACGCATGCTGACATG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU048631EMU010821EMU016581
Gene Information
mouse ... HIPK4(233020), Hipk4(233020)
Gene Information
mouse ... HIPK3(15259), Hipk3(100048439)
Gene Information
mouse ... HIPK2(15258), Hipk2(15258)
Gene Information
mouse ... RIPK4(72388), Ripk4(72388)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000040424
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000027177
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000061436
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000005251
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
CTCGGCCAGCATATTCAGTGAGGTACGCTATGTGAAGGAGCCTTACATCCAGTCCCGCTTCTACAGGGCCCCAGAGATCCTGCTGGGGCTGCCCTTCTGTGAGAAGGTGGACGTGTGGTCTCTGGGCTGTGTCATGGCCGAGCTACATCTGGGCTGGCCTCTCTACCCAGGCAACAATGAGTATGACCAGGTGCGCTACATCTGTGAGACCCAGGGCTTACCCAAGCCCCATTTGCTGCATGCGGCTCGCAAGGCTCACCACTTCTTCAAGCGTAACCCCCACCCCGATGCCACCAACCCCTGGCAGCTGAAGTCCTCTGCTGACTACCTAGCTGAGACCAAGGTACGTCCTCTGGAGCGCCGCAAGTACATGCTCAAATCCTTGGACCAGATTGAGACAGTGAATGGTGGTGGAGCTGTGAGCCGGCTGAGTTTTCCAGACCGGGAGGCCCTGGCGGAACACGCAGACCTCAAGAGCATGGTGGAGCTGATCAAACGCATGCTGACATG
esiRNA cDNA target sequence
GATGCGTGATCGCAGAGTTATTCCTTGGATGGCCACTCTACCCAGGAGCCTTGGAGCATGATCAGATCCGATACATTTCTCAGACTCAAGGTTTACCAGGAGAGCAATTGTTGAATGTGGGTACAAAATCCACAAGATTTTTTTGCAGAGAAACAGATATGTCTCATTCTGGTTGGAGGTTAAAGACACTGGAAGAGCATGAGGCAGAGACAGGAATGAAGTCTAAAGAGGCCAGAAAGTACATATTCAACAGTCTGGACGATATAGTGCATGTGAACACAGTGATGGACTTGGAAGGAGGTGATCTCTTGGCTGAGAAAGCTGATAGAAGAGAATTTGTTAATCTGTTGAAGAAAATGTTGCTGATTGATGCAGATTTAAGAATTACTCCAATTGAGACTCTGAACCACCCATTCGTT
esiRNA cDNA target sequence
CCGTACCGAGTGAAGGTCATTGACTTTGGTTCAGCTAGTCATGTGTCCAAAGCTGTCTGCTCTACGTACTTGCAATCCAGATACTACCGGGCCCCTGAGATCATCCTTGGTTTGCCATTCTGTGAGGCAATTGACATGTGGTCCCTTGGTTGTGTCATTGCTGAACTGTTCCTGGGCTGGCCATTATACCCAGGTGCTTCTGAGTATGATCAGATTCGGTATATTTCACAAACACAGGGTTTACCAGCTGAATATTTATTAAGTGCAGGGACAAAGACAACTAGGTTTTTCAACCGTGACACAGACTCACCGTATCCTTTGTGGAGGCTAAAGACACCAGATGACCATGAAGCAGAGACGGGAACCAAGTCAAAGGAAGCAAGAAAGTACATTTTCAACTGTTTGGATGATATGGCCCAG
esiRNA cDNA target sequence
TGTAGGCTTCTGGACCATCCTTGTTTCCTCATGGGGACAGAATGGTCCTGGGACACTGCTCACCCTGTTGGTGGCCTGCCCATACACTGACCAAGCAGAGGCTAATGGACAAGGCAGGAGTAGCTGTCTTGGGGCACAGTAGCCAAAGTGTCTGATGTCAGATGGGACTAGGTTGGTGTCATGTCACTGTGGTATTGATTGGCTGCTGATGCAGGCCTTTTATGACAAAGCCTATACAAGAATGTCTCCTCTGTCCATAGAGCAAGCCATTTCTGCTTGCTTGGAGCATGACATCTTCAGTAGAGATGTGGGAAGGGCAGTGTCCTTTGTCTTCTCATTGTGATGGGCAGAGTAGCTGTCTCTGAAGGCATAGTGGGTTCTTAATATATGAGTGACATGGTAGCTTTGCTTGAGACCTGTGAGGATCTGGC
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)