Przejdź do
EMU093161
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cdk2ap1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105324
EC Number:
231-791-2
NACRES:
NA.51
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGAGATGAGAGGCTTTGTGCAAAATGGCAGTCATTTTTCTACCACAGTCATTAAGCTCTGAACCCACACTCAAAAGATTGGGAGGACATTTTGCAGTAACTGACGATGTGCATTTTAAGTAGTTAGGAATGACCCAGCTCTTTTTTTCTTTCCAAACATTTGAAAGATGTTTGTGAAGCCACTTCACAGCAAGCTATTGTTTGTCCCCAAATACCAGTGTCCCCTCTAACCTGCCTTTGGATACGCATCACCCCAGCTGACTTCCTTTCCCTGAGCTCACCTGCCTCCGAGGAGTTGAGTGCAAACCACAGCGCCTTTGCTCAGTAGCTGGCCCGCCTGTGTACAGTGTAGACCCTGCTTCATGGAGCTTCTCTGCCTAAGCGTTTGCATGACTGAGTGCTTGGAA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU082121EMU033811EMU052191
description
targeting mouse Cdk2ap1
description
targeting mouse Cdkal1
description
targeting mouse Dok2
description
targeting mouse Doc2b
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000029394
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000006191
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000022102
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000020848
Gene Information
mouse ... CDK2AP1(13445), Cdk2ap1(13445)
Gene Information
mouse ... CDKAL1(68916), Cdkal1(68916)
Gene Information
mouse ... DOK2(13449), Dok2(13449)
Gene Information
mouse ... DOC2B(13447), Doc2b(13447)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
GGAGATGAGAGGCTTTGTGCAAAATGGCAGTCATTTTTCTACCACAGTCATTAAGCTCTGAACCCACACTCAAAAGATTGGGAGGACATTTTGCAGTAACTGACGATGTGCATTTTAAGTAGTTAGGAATGACCCAGCTCTTTTTTTCTTTCCAAACATTTGAAAGATGTTTGTGAAGCCACTTCACAGCAAGCTATTGTTTGTCCCCAAATACCAGTGTCCCCTCTAACCTGCCTTTGGATACGCATCACCCCAGCTGACTTCCTTTCCCTGAGCTCACCTGCCTCCGAGGAGTTGAGTGCAAACCACAGCGCCTTTGCTCAGTAGCTGGCCCGCCTGTGTACAGTGTAGACCCTGCTTCATGGAGCTTCTCTGCCTAAGCGTTTGCATGACTGAGTGCTTGGAA
esiRNA cDNA target sequence
CCAAAGAACCCTGCATTCATGGGGAAAATGGTTGAAGTCGACATTTACGAATCAGGAAAGCACTTTTTGAAAGGACAGCCAGTATCAGAAACCAGAGTGTATACACCATCCATCAGCAAGCCACTGGCCAAGGGAGAAGTCTCAGGTTTGACAAAGGAATTCAGAAATAGGCTTGGGAATCATCCAAACGGAACTTCAGACACCTGTCCTGCAACTCAGCATGGCTCTGCGTATTCCAGAATGGTGCTGCAGATGTCCCAGTATGACTGCGCACTGAAGGTGGCTACAGGCCTGGCTCTCCTCGCTCTCCTTTTGCATTTCTGGCCAGACTCTTTGCTTACAATGTAACTAAGTAAAGCCTCCATAAGGAATAAGTTTCTAATTCAAGTGGTCAACAAACAAGAGGACATCAACACCAGTTTTCAAGAGACTGCCTTCTGAACTAGACACACTGCCTTGTCTGGATCTCTTTTGAATGCCC
esiRNA cDNA target sequence
CTGCTTACGGGTAGCAGAGGTAGGCAGTGAGGCCAGCAGCCCCCGGGACACCAGTGCCTTCATCCTGGAGACCAAGGAGCGCCTGTACCTACTGGCAGCCCCCTCGGCAGAGCGCAGTGACTGGATACAGGCCATCTGCCTGTTGGCTTTCCCGGGACAGAGGAAAGGGTCACCAGGACTGGAGGAAAAGAGCGGCAGTCCCTGCATGGAGGAGAACGAGTTGTATAGCAGCTCCACCACAGGGCTCTGCAAGGAATATATGGTGACCATACGACCCACAGAAGCCAGTGAGCGCTGCCGGCTCCGAGGGTCCTATACTCTCCGGACCGGGGTGAGTGCCCTGGAGCTGTGGGGTGGCCCTGAGCCAGGCACACAGCTATATGACTGGCCCTACAGGTTTCTTCGACGCTTTGGGCGTGACAAGGCAACTTTTTCCTTTGAGGCTGGCAGACGCTGTCTCTCTGGAGAGGGCAACTTTGAG
esiRNA cDNA target sequence
AAGCCCAATCACACCAAGACATTCAGCATCTGCCTGGAGAAGCAGCTGCCGGTGGACAAGGCAGAGGACAAGTCTCTGGAAGAGCGAGGCCGCATCCTCATCTCCCTCAAGTACAGCTCACAGAAGCAGGGCCTGCTGGTGGGCATCGTGCGCTGTGCACACCTGGCTGCCATGGATGCTAATGGCTACTCGGACCCCTATGTGAAAACATATCTGAAGCCAGATGTAGACAAGAAATCCAAGCATAAGACAGCAGTGAAGAAGAAAACACTAAACCCAGAATTCAATGAGGAATTCTGTTACGAGATCAAGCATGGAGACCTGGCCAAAAAGACTCTGGAGGTCACTGTCTGGGATTATGACATTGGAAAATCCAATGATTTCATCGGTGGTGTGGTTCTGGGCATCAACGCCAAGGGCGAGCGCCTGAAGCACTGGTTTGACTGCTTGA
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_013812
NCBI accession no.
NM_144536
NCBI accession no.
NM_010071
NCBI accession no.
NM_007873
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)