Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 956,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GTGGCTCCAGTGTCCGTATTTATGCTGAAAGTCCAGGTCAATGACATCGTCAGTCGCCAGTACCTGAGCCAAGCCGTTGTGGAGGTGTTTGTTAACTACTCGAAGACGAATTCTACAGTCACCAGAAGCAATGGAGCAGTATTGATAAAAGTACCCTATCAGTTAGGACTCAGCTTAACCATCGTTGCTTACAAAGATGGCTACGTCTTGACATCTCTGCCGTGGAAAACTGGAAGGATGCCAATATATTCTTCAGTTACACTTTCACTGTTCCCGCAAAGCCAAGCAAATATATGGCTCTTTGAAGACACCGTTTTGATTACAGGAAAATTAGCTGATGCCAAATCTCAACCAAGTGTTCAGTTTTCAAAAGCCTTCATTAAACTTCCTGACAACCATCACATCAGCAACGTGACTGGCTATCTAACAGTTCTACACCAGTTTTTAAAGGTGGACAGTTTTCTGCCTGCGACTGGAGTCACTTATAAATCAGGTTTGGAAAATGTTGAGTTGACTCCTCATGCTGCAA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... FAM171B(241520), Fam171b(241520)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| esiRNA cDNA target sequence GTGGCTCCAGTGTCCGTATTTATGCTGAAAGTCCAGGTCAATGACATCGTCAGTCGCCAGTACCTGAGCCAAGCCGTTGTGGAGGTGTTTGTTAACTACTCGAAGACGAATTCTACAGTCACCAGAAGCAATGGAGCAGTATTGATAAAAGTACCCTATCAGTTAGGACTCAGCTTAACCATCGTTGCTTACAAAGATGGCTACGTCTTGACATCTCTGCCGTGGAAAACTGGAAGGATGCCAATATATTCTTCAGTTACACTTTCACTGTTCCCGCAAAGCCAAGCAAATATATGGCTCTTTGAAGACACCGTTTTGATTACAGGAAAATTAGCTGATGCCAAATCTCAACCAAGTGTTCAGTTTTCAAAAGCCTTCATTAAACTTCCTGACAACCATCACATCAGCAACGTGACTGGCTATCTAACAGTTCTACACCAGTTTTTAAAGGTGGACAGTTTTCTGCCTGCGACTGGAGTCACTTATAAATCAGGTTTGGAAAATGTTGAGTTGACTCCTCATGCTGCAA | esiRNA cDNA target sequence TTTGAGATTATTCCCCAGGAACTCCATGCAAGACTGTTGGATCAGGAAGATTATAAAAACAGGACTCAGGCTGTTGAAGAACTAAAGCAGTTGCTGGGAAAATTTAACCCAAGTTCGACCCCTCATGCTAGTCTCGTTGGTTTCATTAGCTTATTGTATAACTTGCTAGACGATTCCAATTTCAAAGTGGTCCATGGCACACTTCAAGTTCTCCATTTGCTGGTCATTCGCCTGGGAGAGCAGGTGCAACAGTTCTTGGGACCAGTTATAGCGGCTTCTGTGAAAGTGCTGGCAGACAACAAGTTGGTGATCAAGCAGGAGTACATGAAAATCTTCCTAAAGCTAATGAAAGAAGTGGGTCCTCAGCGGGTGCTTTCTTTGCTCCTGGAAAACCTTAAACATAAGCATTCCAGAGTACGGGAGGAAGTAGTGAACATTTGCATCTGTTCCCTCCTGACCTACCCCAGTGAGGATTTTGACTTACCCAAACTGTCCTTTGATCTTGCTCCA | esiRNA cDNA target sequence CTTCCCCAAGACTCGGTACATTGCTGGGAAAGATGCCAAGACATTCTGGATACCTCTGTCTCACATGCCAGCAGTTTTACAAGACTTTTTATTGCTGAAACAGAAAGTAGAGCTGGCAAATCCCAAAGCTGTGTGACTCAACTAACCACAAATGCCTGCCCCCAGCTTCGAGATTGGCTGATTTCAGAGACTTGGCACCTCAATCTCATTCTTTACCAGACCCAACTCGGACTCACTTAGACCAGGTTTCCGTTTTTAAAAGAAGATAGTCCATAGTCTCTTCTTAAGTCTTCTGTGAAAATAAGGACAGAGAAGGCCTATCTCATAAGCCAGTCTTGCCAGATACTGAAGCTTTACCTGATTGGTAAGATGAAAGAGAAATGGAAAGACTTCTCCATCCAAAATAGGTGTGCTGCTACCTGCCCCTGACTGGTTCAGTAATCCAGATTGCTAAGCATTGTCGCTTATTGAAATGTTAAGTGATAAGAAGTCTTTAATAAGTGGATCCAATGGCTCTGTTATCTGG | esiRNA cDNA target sequence GGACTCCAGACCACACCACTGGAGAGGGCATCGACACCGTGTGGGCCTATGACATGAGTGCTCAGAGAGGACGGGGAGGACGGCCGAATCAGGAGTGGGTCGGCCAGAAGAACCTCTCGGAGACAGCAGGCCTGCAGGCCTCCTCATCTGAGACACGGAGCAAGCTCCTTGACGTTGAGTGACAAGTCACCGCTGCTAATCTTCCGTTCTTGAGAAAATGAACAGAACTCAGAGAAGCATTTAAGTTTAAGCTCTGCTGCTTTTTGAAGGGCAGTTTCACACGGCCTGGGGTGGCCTTGCACTTACTGAGCACGATGACCCGGAACTTCTGATCCTTCCACTTCTACCTGCCCAGTAAAAGGTGCTCCTAGTGGGACATCCTGGATAGGGTGCATGAAGATATAAGTAAGGGACCGTCTGTCTGTGGGTCAGAAGGTATCATCTCAGCAGCATGGTTTAATGGCTCGGGTGAAGAGGGCAGGGCACTTAGGCAAACACCTGCAGTTTCCTGTGGTTTTGTCCATGA |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. |
| Gene Information mouse ... FAM171B(241520), Fam171b(241520) | Gene Information mouse ... FAM179B(328108), Fam179b(328108) | Gene Information mouse ... DHRS9(241452), Dhrs9(241452) | Gene Information mouse ... FAM173B(68073), Fam173b(68073) |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?