Przejdź do
EMU086791
MISSION® esiRNA
targeting mouse Zmat1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CATATGTTCCGGTCCCACATGCAAGGAACTGAACATCAAATTAAAGAATCTCATGTTATCAATCAAGTGAAGAATTCAAAGAAAATGCAAGAGTCTTGTCAAGCTGAGTGTGGAGATGACATCAAAATGAAGAAATCTAGAGAACTAGAGCCCAAGGGTCATTTCAGGGAAATGGAGGATAATTACATGGAAGCCCAAGCCCATGAATACAGAGAAATGGTTGATTCTAGACCCAGACATAAGATGCTTGGACAAACACTTCCACTTGAAAATTTCTGGGCACACCCAGGACCATACAATGATTCTAGAGCACTAGAAGAGCAGTTACCTCACAATTTACCAGCAGAGTCAAAGACATATGACTCTTTCCAAGATGAACTTGAAGATTACATCAAAGGGCAGAAGGCCAGAGGACTTGATCCCAATACTAGTTTTAGACGGATGTCAGAAAGCTATAGGTATAGGGATCAGAGATACAGAGAAAGGGTTGATTCTGAACACAGACAGAGGCCTTGTGA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU087461EMU006871EMU069351
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000052676
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000001383
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000042628
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000009076
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
CATATGTTCCGGTCCCACATGCAAGGAACTGAACATCAAATTAAAGAATCTCATGTTATCAATCAAGTGAAGAATTCAAAGAAAATGCAAGAGTCTTGTCAAGCTGAGTGTGGAGATGACATCAAAATGAAGAAATCTAGAGAACTAGAGCCCAAGGGTCATTTCAGGGAAATGGAGGATAATTACATGGAAGCCCAAGCCCATGAATACAGAGAAATGGTTGATTCTAGACCCAGACATAAGATGCTTGGACAAACACTTCCACTTGAAAATTTCTGGGCACACCCAGGACCATACAATGATTCTAGAGCACTAGAAGAGCAGTTACCTCACAATTTACCAGCAGAGTCAAAGACATATGACTCTTTCCAAGATGAACTTGAAGATTACATCAAAGGGCAGAAGGCCAGAGGACTTGATCCCAATACTAGTTTTAGACGGATGTCAGAAAGCTATAGGTATAGGGATCAGAGATACAGAGAAAGGGTTGATTCTGAACACAGACAGAGGCCTTGTGA
esiRNA cDNA target sequence
ATCAGCGAAACCTGGGTATGTCCATGCGCGTGGAACGCTCCACTCTGGATCAGGTAAAGAAGCGTTTTGAGGTGAACAAGAAGAAGATGGAAGAGAAGCAGAAAGATTATGATTTTGAGGAAAGGATGAAGGAGCTCAGAGAAGAGGAGGAAAAGGCTAAAGCATACAAAAAAGAGAAACAGAAGGAGAAGAAAAGGAGAGCCGAGGAGGACTTGACTTTTGAGGAGGATGATGAAATGGCAGCTGTGATGGGTTTCTCTGGCTTTGGTTCCACCAAGAAGAGTTACTGAAGCGTTCTCTTTGGCCTAACTTTGGCCTATACTGGACCTAATGAGTGTGTGTTGAGGTGGGGTGGGGGCGTCATTTCTTTTTTGGGTACTGGAGAAGGTTCTTAAGAGTGTTAATGGGCAGGGCTCGAGGGTGGGTGTTTGTGGTTTCCCTCTACGTTGGGGGAGGTACTGTGGTTTATTCCTTCAGCCTCAGTACATTACTGGAGTCACAGAACCTCTGCCCATCTGTGTTC
esiRNA cDNA target sequence
GGAGGAACTCCACAGACAGGAGCGCCTTCGAAACCATGAGCGGATAAGACTCAAAGCTGGCCATGTCCCTTATTGTGACCCCTGCAAGGGCCCCAATGGGCATTCGCCAGGTGTTAGGCAAAGGGCAGCCGTGAGGTGCCAGACTTGCAAAATCAATCTCTGCCTGGAATGCCAGAAGAGGACTCATTCAGGGGGTAACAAGAGAAGACACCCCATTACCGTGTACCTTGTCAGTAAGGTCCAGGAGTCCCTGGAGGGGGAAGAGATGGATGAGGAGACCAAGAGGAAGAAGATGACAGAGAGGGTTGTGAGCTTCCTCCTGGTAGACGAAAATGAAGAGATCCAGGTAACAAATGAAGAGGACTTTATCAGGAAATTGGACTGTAAGCCTGACCAGCATCTCAAGGTGGT
esiRNA cDNA target sequence
GGGAAGCGGTACTTCTGTGACTACTGTGACCGCTCCTTCCAGGACAACCTCCACAACCGAAAGAAGCACCTGAATGGACTGCAGCACCTCAAGGCCAAGAAGGTGTGGTACGACATGTTCCGAGATGCAGCTGCCATCTTGCTGGATGAACAGAACAAGCGGCCCTGCAGGAAATTCCTGCTGACAGGCCAGTGCGACTTTGGCTCCAACTGCAGGTTTTCCCACATGTCAGAACAAGATCTGCAGGAGCTGAGCGTCCAGGTGGAAGAGGAGAGGCGGGCCAGAGAATGGCCCCTAGAGACCGCCGAGCTTCCTGAGGGCCACCTGGAGGACTGGCTGGAGAAGAGAGCTAAGAGGCTAAGCTCAGCCCCAAGTAGCAGGGCTGAACCCATCAGAACCACTGTCTTCCAGTATCCAGTGGGC
Gene Information
mouse ... ZMAT1(215693), Zmat1(215693)
Gene Information
mouse ... ZMAT2(66492), Zmat2(66492)
Gene Information
mouse ... ZFYVE1(217695), Zfyve1(217695)
Gene Information
mouse ... ZMAT5(67178), Zmat5(67178)
NCBI accession no.
NM_175446
NCBI accession no.
NM_025594
NCBI accession no.
NM_183154
NCBI accession no.
NM_026015
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)