Przejdź do
EMU082131
MISSION® esiRNA
targeting mouse Asb3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TTCTTTCCAGGGAAATGCTGAGACTATAAGATTGCTTCTTAAACAAGGAGCAGACAGAGAATGCCAAGATGACTTTGGAATCACACCTCTGTTTGTGGCTGCTCAGTATGGGAAGCTAGAGAGCATGAGCATACTTATTTCATCTGGTGCAAATGTCAATTACCAAGCCTTGGATAAAGCTACTCCTTTGTTTATTGCTGCACAAGAGGGTCATACAAAATGTGTGGAACTTTTGCTGTCCAGTGGGGCGGATCCTGACCTTTATTGTAATGAAGACAATTGGCAATTACCTATTCATGCTGCTGCACAAATGGGCCATACAGAGACCTTGGACTTGTTAATACCACGTACTAACCGGGCTTGTGACACTGGACCAGACAAAGTGAGCCCTGTTTATTCTGCAGTGTTTGGAGGACGGGAAGAGTGCCTGGAAATGTTACTGCAGAATGGCTATAGCCCAGATGCACAAATGTGCTT
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU180241EMU076341EMU083361
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... ASB3(65257), Asb3(65257)
Gene Information
mouse ... ASB1(65247), Asb1(65247)
Gene Information
mouse ... ASB6(72323), Asb6(72323)
Gene Information
mouse ... NICN1(66257), Nicn1(66257)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000020305
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000026311
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000039483
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000032606
esiRNA cDNA target sequence
TTCTTTCCAGGGAAATGCTGAGACTATAAGATTGCTTCTTAAACAAGGAGCAGACAGAGAATGCCAAGATGACTTTGGAATCACACCTCTGTTTGTGGCTGCTCAGTATGGGAAGCTAGAGAGCATGAGCATACTTATTTCATCTGGTGCAAATGTCAATTACCAAGCCTTGGATAAAGCTACTCCTTTGTTTATTGCTGCACAAGAGGGTCATACAAAATGTGTGGAACTTTTGCTGTCCAGTGGGGCGGATCCTGACCTTTATTGTAATGAAGACAATTGGCAATTACCTATTCATGCTGCTGCACAAATGGGCCATACAGAGACCTTGGACTTGTTAATACCACGTACTAACCGGGCTTGTGACACTGGACCAGACAAAGTGAGCCCTGTTTATTCTGCAGTGTTTGGAGGACGGGAAGAGTGCCTGGAAATGTTACTGCAGAATGGCTATAGCCCAGATGCACAAATGTGCTT
esiRNA cDNA target sequence
AAATGCTTTATTGCCCTCTGATTTCCTTCCCACATGCCTTAATTTTGTGGCCCGTGTCTCACTGAATAGAAGCTTCCTCTGTGTACAGTCTCTTATTTACATTAGTTCATCATTCATTCATTCATTCATTCATTCATTCATTCATGTGTGATGTGTGTGTCATCTTGTATCTGCGCTCACATATAAGCTATGGTGTGGATGTGGAGATCAAAGGACAGTGTTTGGGAGTTGGTTCTCCCAAGAGCCGAGCCTCTTATAGCCTCCCCGTGCAGCTGTGTGCACAGTTCAAGTGGGAGGGGCTGGCTCCTGGATAGCTTCCTATGGCTGGAGAGAAGGTTCTAAAGCAGGAGTCTGTAGCTGTTCAGTGGATCTTGGGGTTGCAGGGAGAAATCTAGTCTTTTGCCCAGGATTAAACTATTTAGTGTTGCTTGGTTCACTTTGTGGCTCTGGTTCCAGAACTGAAGAGAGTTCCTTCTCACAGCCTTCCTTCAGTAACATTGCACAGCATTC
esiRNA cDNA target sequence
GAGGGCTCCAATAAATGCAAGTTAATTCTCATGTGTTCTATGTGTATTTACACTAAGTATGCATGTATCCACACGTGCTGTATGTGTGTAGAGGTCAGAGGACAACCTGTAGGTGTCTGTTCTCTCCCTCTGCCATAGGGTCCTAAAGACTGAACTCAGGCCACAGGGCTTGGTGGCAAGCCTCCACCTCCTGAACCAGCTCAGCAGCCCAGTTCTTCTTACTCTGCCTGTCCCTTCTCTCAGACACTGGTGACATCAAGATGCCTTTCATTGGACCTCGGCCTGTGAGAGCCAGGCAAGTGATCAAGTCAGAGGTGAAGACTGGCTGGAGAGACGGATCAGCCATTAAAGGCTAGGCTAGGGGAAGATGGTGAGGCCAAGGCCAGAAGGACCACACCTAGATTCACCTGTTGCATGGGGTTTGTATTCTGCCCTCTGAGTTCCACT
esiRNA cDNA target sequence
ACAAAGCTCCATGCACACAGCAGCCAAGTGGGTAACTTGTCTTCGGGATTACTGTTTGATGCCTGACCCACACAGTGAAGAGGGAGCCCAGGACTATGTATCACTGTTCAAGCACCAGATGCTGTGTGACATGAACAGAGTGCTGGAGCTGCGTCTGATTCTGCGGCAGCCATCACCACTGTGGCTGTCTTTCACAGTGGAGGAACTGCAGATCTACCAACAGGGACCAAAGAGCCCCTCCTTGGCGTTCCCCAAGTGGCTTTCCCACCCAGTGTCCAATGAGCAGCCTGCTCCCCGCCTTGAGGGTCTCCCAGATCCCAGCAGAGTGTCCTCTGAGGTGCAGCAGATGTGGGCACTGACAGAGATGATTCGGGCTAGTCACACTTCCACGAGGATCGGCCGCTTCGACGTGGATGGCTGTTATGATCTGAATTTACTCTCCTACACATGAACAGCAGCTTCTACGTGAGATGTTGGCTTTCTGTGCC
NCBI accession no.
NM_023906
NCBI accession no.
NM_023046
NCBI accession no.
NM_133346
NCBI accession no.
NM_025449
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)