Przejdź do
EMU080761
MISSION® esiRNA
targeting mouse Arl1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGTGGAGACGGTGACATACAAAAATCTCAAATTCCAAGTTTGGGACTTAGGAGGACAGACAAGTATCAGGCCATACTGGAGATGTTATTATTCAAACACAGATGCAGTCATCTATGTCGTTGACAGTTGTGACCGAGATCGAATTGGCATTTCCAAGTCTGAGTTAGTTGCCATGTTGGAGGAAGAAGAGCTGAGAAAAGCCATTTTATTGGTGTTTGCAAATAAGCAGGACATGGAACAGGCCATGACACCCTCAGAAATGGCAAATGCTCTTGGGTTACCTGCCCTGAAGGACCGGAAGTGGCAGATCTTTAAAACTTCAGCAACCAAAGGCACTGGCCTTGATGAGGCAATGGAATGGTTAGTTGAAACCCTGAAAAGCAGACAGTGAGCCCATTCACGTCAGCGCCTGTGAGCCAACGCTACATCACATACTCATTGGAAGCAGTCAGGTGTGCTTCCTGTGA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU020331EMU029941EMU175651
Gene Information
mouse ... ARL1(104303), Arl1(104303)
Gene Information
mouse ... ARL10(56795), Arl10(56795)
Gene Information
mouse ... ARL2(56327), Arl2(56327)
Gene Information
mouse ... Airn(104103)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000060904
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000025870
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024944
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000078247
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
TGTGGAGACGGTGACATACAAAAATCTCAAATTCCAAGTTTGGGACTTAGGAGGACAGACAAGTATCAGGCCATACTGGAGATGTTATTATTCAAACACAGATGCAGTCATCTATGTCGTTGACAGTTGTGACCGAGATCGAATTGGCATTTCCAAGTCTGAGTTAGTTGCCATGTTGGAGGAAGAAGAGCTGAGAAAAGCCATTTTATTGGTGTTTGCAAATAAGCAGGACATGGAACAGGCCATGACACCCTCAGAAATGGCAAATGCTCTTGGGTTACCTGCCCTGAAGGACCGGAAGTGGCAGATCTTTAAAACTTCAGCAACCAAAGGCACTGGCCTTGATGAGGCAATGGAATGGTTAGTTGAAACCCTGAAAAGCAGACAGTGAGCCCATTCACGTCAGCGCCTGTGAGCCAACGCTACATCACATACTCATTGGAAGCAGTCAGGTGTGCTTCCTGTGA
esiRNA cDNA target sequence
AACCTGCGCTTTTACTGGAAGGAGTTTGTCAACGAGGTGGACGTGCTGGTGTTCATGGTGGACTCGACTGACCGGCTAAGGCTGCCCTGGGCTCGGCAGGAGCTGCAGAAACTGTTGGACAGGGATCCGGATCTGCCTGTTGTTATAGTGGCCAACAAGCAGGACCTGAGCGGGGCCATGAATATGGTGGAGCTGCAGCAGGAGCTGGGCCTCCTTGCTAGTTATAACCAGAGGGAGGTTTTCCTCTTGGCAGCCAGCATTGCCCCTGCAGGATCTGGCTTTGGGGAACCCGGAACTGTGCACATCTGGAAATTGCTCTTGCAGCTTCTCTCCTAAGCTGGACCCACCTGCCTGCTGCCCAGCCTTGAATACCACATTTCTGCCTTCTTCCGCATTGTTGTTGCTAGCCTAGGCCTTGGGCAGGAGCATCATAGCAACGCT
esiRNA cDNA target sequence
ATGGAGAAGACGTGGACACCATCTCCCCGACACTGGGCTTCAACATCAAGACCCTGGAGCACCGCGGATTCAAGCTGAACATCTGGGATGTAGGTGGCCAGAAGTCTCTGCGCTCCTACTGGAGGAACTACTTTGAGAGCACGGATGGCCTCATCTGGGTGGTGGACAGCGCCGACCGCCAGCGCATGCAGGACTGTCAGCGAGAGCTGCAGAGCCTACTGGTGGAGGAGCGCCTGGCTGGAGCAACCCTCCTCATCTTTGCCAACAAGCAGGACCTGCCTGGAGCACTGTCCTGTAATGCTATTCAGGAGGCCCTGGAGCTGGACTCCATCCGCAGCCACCACTGGCGCATCCAGGGCTGCAGTGCTGTCACAGGGGAAGACCTGCTGCCTGGCATCGACTGGCTCCTTGATGACATTTCCAGTCGTGTCTTTACTGCCGACTGAGCTTCTTCAGTGTCCCCAGGTC
esiRNA cDNA target sequence
CAGATAGGCTACCATCACTGAGCTGCAATCAGCAGCAAGGCCGACAATAGATTGGTCAGGGCTTCAATTTCCAGCTCAGCGAGCTAGTCAAGAACAGTGCCCCCACCAACTATGACCTATCTGATAGGAGCATCAACCCTATTATGGCAAAGTGACAGATGTCTCTGTCATGCTGAAAGCTGTATGGTGGGGACCAGGAAGTACTTGTGTACCCTACGTAAGTCCTTAATGGTGCAGACCCAATAAATAGCAGGCTCTGTAGAAGATCCATCCCAAGTTCATCAACACTAAGTTGGGCTGTGGCCACTTCTAACATATAGAGAAGATATCAGTCATGGAATATGTACAAGAGACAGGACTGAATGGGCTGAAGATATGGCTTGGTGGGTAAGCATTTGCCATATAAGTGTGAAGACTGGGCTTGAACCCCTCCAGCCCATACTAAGCTGGGTGAACTCAGTAGCAAGTGTCTGTAACACTAGTGTTTCTACAGAGAGATGGACACAGGAG
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)