Przejdź do
EMU080301
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cntn2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ATCAGTCGATCGGATGAAGGCAAATATACCTGCTTTGCTGAGAACTTCATGGGCAAAGCCAACAGTACCGGGATCCTGTCTGTGCGAGATGCAACGAAGATCACGCTAGCTCCTTCGAGTGCTGACATCAATGTGGGTGATAACCTGACCCTACAGTGCCACGCCTCGCATGACCCCACTATGGACCTCACGTTCACCTGGACCCTGGATGACTTCCCTGTTGACTTTGATAAGCCTGGAGGTCACTACCGGAGAGCCAGTGTGAAGGAGACCATTGGGGACCTGACTATCCTGAATGCCCAGCTACGCCACGGAGGGACATACACATGCATGGCCCAGACAGTGGTGGATGGTGCATCCAAGGAGGCCACAGTCCTGGTCCGAGGTCCCCCAGGTCCTCCTGGGGGTGTGGTGGTGAGAGACATTGGAGACACTACTGTTCAGCTTAGCTGGAGTCGTGGCTTT
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU057651EMU038031EMU215231
Gene Information
mouse ... CNTN2(21367), Cntn2(21367)
Gene Information
mouse ... TBRG1(21376), Tbrg1(21376)
Gene Information
mouse ... TEX264(21767), Tex264(21767)
Gene Information
mouse ... RPL3(27367), Rpl3(27367)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
ATCAGTCGATCGGATGAAGGCAAATATACCTGCTTTGCTGAGAACTTCATGGGCAAAGCCAACAGTACCGGGATCCTGTCTGTGCGAGATGCAACGAAGATCACGCTAGCTCCTTCGAGTGCTGACATCAATGTGGGTGATAACCTGACCCTACAGTGCCACGCCTCGCATGACCCCACTATGGACCTCACGTTCACCTGGACCCTGGATGACTTCCCTGTTGACTTTGATAAGCCTGGAGGTCACTACCGGAGAGCCAGTGTGAAGGAGACCATTGGGGACCTGACTATCCTGAATGCCCAGCTACGCCACGGAGGGACATACACATGCATGGCCCAGACAGTGGTGGATGGTGCATCCAAGGAGGCCACAGTCCTGGTCCGAGGTCCCCCAGGTCCTCCTGGGGGTGTGGTGGTGAGAGACATTGGAGACACTACTGTTCAGCTTAGCTGGAGTCGTGGCTTT
esiRNA cDNA target sequence
AGTGCCCAGACCAGAAGTGTCTGTATACCTGTCAGATCAAGGACGGCGGTGTACAGCCTCAGTTTGAAATTGTTCCTGAAGATGACCCCCAGAATACCATCGTCGGCTCCTCTGCAGATGCCTGTTATGAAGAACTGCTCAGGGCCATCAGTGCCACAACAGGGAAACTGATGCCCAACCCACTTTCATGCGGTGCCGACTTCTTTGGGTTTTCTCATCCAACCATCCACAACCTGATTCAGAGTTGTCCAGAAGCTCAAAACTGTGTCAATTACCAGTGGGTGAAATTTGATGCGTGCAAACCCAGGAAGGGGCAGCTCTCTCAGGAACTGCCAGAGAATGATGCAACTATGAGCCTTGAAGCCTTCCAGACACAGACGTTTGATGATGACCATGATGATTCCATTCTGCCAGGCTCCCTGGACCTCCCTGAGCTTCAGCATGAAGCCTTTGTGTCATCTTACCAGCCAGAGTTCCTGACACACGAACCCTTGGTTGACACTGACCTGCAGCACCTGAAATCT
esiRNA cDNA target sequence
GGCACCTTTTCACAGAGAGCTGCAGCATCTCTCCCAAGCTCCGTTCCATCGCTGTCTACTATGACAACCCCCATACGGTGCCTCCTGAGAAGTGCCGCTGTGCAGTCGGCAGCATCCTGAGTGAGGNGGAGGAGTCGCCTTCACCTGAGCTCATCCACCTCTATCAGAAATTTGGCTTCAAGATATTCTCCTTCCCAGCACCTAGCCATGTGGTCATAGCTACCTTCCCTTACACCACCCCCATATCCATCTGGCTGGCTGCCCGCCGAGTCCATCCTGCCTTGGATACCTACATCAAGGAGCGGAAGCTGTGTGCTCACCCTCGCCTGGAGATCTACCATCAAGACAAGATCCATTTCATGTGCCCACTGGCAAGGCAAGGAGATTTCTACGTGCCAGAGGTGAAGGAGACAGAGCGGAAATGCCGGGAGCTTGCGGAGGCCACTGACACCCAGACGGATGGCACAGGAGCTGATACAAGTGATGCAAGTTCTGTGAGCC
esiRNA cDNA target sequence
AAAAGGCAAAGGGTACAAAGGGGTAACCAGTCGTTGGCATACAAAGAAACTGCCCCGAAAGACCCATCGAGGTTTGCGCAAAGTTGCCTGTATTGGAGCCTGGCACCCTGCCCGTGTTGCCTTCTCTGTGGCTCGAGCTGGGCAGAAAGGCTACCATCACCGAACAGAGATTAACAAGAAGATTTACAAGATTGGTCAAGGCTACCTCATCAAGGATGGCAAACTGATCAAGAACAATGCATCTACTGACTATGACTTGTCTGACAAGAGCATCAACCCACTGGGTGGCTTTGTGCATTATGGTGAGGTGACCAATGACTTCATCATGCTCAAAGGCTGTGTGGTGGGGACCAAGAAGCGAGTACTTACTCTTCGTAAGTCCTTGCTGGTTCAGACCAAACGTCGGGCCCTGGAGAAGATTGACCTGAAGTTCATTGACACCACCTCCAAATTTGGCCATGGTCGCTTCCAGACCATGGAGGAGAAGAAAGCATTTATGGGACCACTCAA
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000053024
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000011114
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000040813
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000060036
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)