Przejdź do
EMU079361
MISSION® esiRNA
targeting mouse Afap1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCTCTGCGTCATCAAAGACACCAAGCTGCTGTGCTATAAAAGTTCCAAGGACCAGCAGCCTCAGATGGAGCTGCCGCTGCAGGGCTGCAGTATCACATACATCCCGAGAGACAGCAAGAAGAAGAAACACGAGCTGAAAATCACCCAGCAAGGCACAGACCCTCTGGTTCTAGCTGTTCAGAGCAAGGAACAGGCTGAGCAGTGGTTGAAGGTAATCAAAGAAGCCTACAGTGGCTGTAGCGGGCCCGTGGATCCGGAATGTTCTCCACCACCCAGCACCAGCGCCCCCGTGAACAAGGCAGAACTGGAGAAGAAATTGTCTTCAGAGAGGCCCAGCTCTGATGGAGAAGGTGGTGTGGAAAACGGAGTCACCACGTGTAATGGAAAAGAACAAGCAAAGAGGAAGAAACCTTCCAAGTCAGAGGCCAAGGGGACTGTGTCCAAGGTCACTGGGAAGAAA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU148351EMU173221EMU184691
Gene Information
mouse ... AFAP1(70292), Afap1(70292)
Gene Information
mouse ... GCC2(70297), Gcc2(70297)
Gene Information
mouse ... TTLL7(70892), Ttll7(70892)
Gene Information
mouse ... AJAP1(230959), Ajap1(230959)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
GCTCTGCGTCATCAAAGACACCAAGCTGCTGTGCTATAAAAGTTCCAAGGACCAGCAGCCTCAGATGGAGCTGCCGCTGCAGGGCTGCAGTATCACATACATCCCGAGAGACAGCAAGAAGAAGAAACACGAGCTGAAAATCACCCAGCAAGGCACAGACCCTCTGGTTCTAGCTGTTCAGAGCAAGGAACAGGCTGAGCAGTGGTTGAAGGTAATCAAAGAAGCCTACAGTGGCTGTAGCGGGCCCGTGGATCCGGAATGTTCTCCACCACCCAGCACCAGCGCCCCCGTGAACAAGGCAGAACTGGAGAAGAAATTGTCTTCAGAGAGGCCCAGCTCTGATGGAGAAGGTGGTGTGGAAAACGGAGTCACCACGTGTAATGGAAAAGAACAAGCAAAGAGGAAGAAACCTTCCAAGTCAGAGGCCAAGGGGACTGTGTCCAAGGTCACTGGGAAGAAA
esiRNA cDNA target sequence
AAACTGCTTGAAAATGAGCAAGTTCAGAAGTCATTTGTTAAAACTCAGTTGTATGAGTATCTTAAGCAACTGAGGGCAAGCATTTTAGAAGAAAATGAAGAGGAAGATGTTGTCAAACTTATACAAGCTGTAGGTGAATCTTTAGTGAAAGTAAAGGAAGAAGAACATAACTTAGTCTTTGAATATGATGCAAGGGTATTAGAATTAGAAAATAAGATTAAGTGTCTTCAAGAGGACAGTGCAGTTCAGTGTGAAGAACTAAGGACTTTAGTAAGAGACTCTGAGCAAGAGAAAATTCTCCTAAGAAAAGAATTAGATGCAGTCACATCAGCAAAAGAGGCCCTCCAACTTGATCTTTTAGAAATGAAGAATACTAATGAGAAAGCAAGCCTTGAAAACCAGACTCTTTCAACTCAGGTTGAAGAATTATCTCAGACATTACACAGCAGAAATGAAGTCCATGATGAAAAGGTTCTTGTAATAGAACATGAAAACCTAAGGCTACTGCTT
esiRNA cDNA target sequence
TCGGAGCTCCTGATAGAAGATATCATGGATAACTGGAAGCATTATAAAACAAAAGTGGCTTCATATTGGCTCATAAAATTGGACTCTGTAAAACAACGGAAAGTTTTGGACATAGTAAAATCAAGTATTCGTACAGTTCTTCCAAGAATCTGGAGGGTCCCTGATGCTGAAGAACTGAGTTTATACCGGATTTTCAACAGGGTATTTAATCGCCTACTCTGGAGTCATGGCCAAGGACTGTGGAGCTGTTTCTGTGATTCAGGATCCTCTTGGGAGAGCATCTTCAGTAAGAGCCCTGAGGTGGTGACCCCTCTGCAGCTCCAGTGCTGCCAGCGCCTGGTGGAGCTTTGCAAGCAGTGCCTGCTGGTGGTTTACAAATACACAACAGAAACAAGAGGACCCATCTCAGGCATCGGTCCTGACTGGGGGAACTCCAGGTATTTGCTACCAGGAAGTACCCAATTTCTTATGAGATCACCACTGTACAACATGAAATATAATTCACCCGGAATGACTCG
esiRNA cDNA target sequence
TGTGCATCAGATCATCACCATCACCGTCTCCCTCATCATGGTCATCGCTGCGCTCATCACAACTCTTGTCTTAAAAAATTGCTGTGCCCCAAGCGGGCACACTCGGAGGAATAGCCACCAGCGGAAGATGAATCAGCAGGAGGAGAGTTGCCAGAACTTGACGGACTTCACCCCGGCCCGGGTGCCCAGCAGTGTGGACATCTTCACCGCCTATAATGAGACACTGCAGTGTTCTCACGAGTGTGTCAGGGCCTCTGTGCCCGTGTATGCCGACGAGACGCTGCACTCGACCGGGGAGTACAAGTCCACATTCAACGGAAACCGAACATCCTCTGCGGATAGGCATCTCATCCCTGTGGCCTTTGTGTCTGAGAAATGGTTTGAAATCTCCTGC
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000029094
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000038039
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000036745
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000039546
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)