Przejdź do
EMU079081
MISSION® esiRNA
targeting mouse Med13l
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GTGTATGGCGTCGTGATGTCAAGCCAGATTGCAAAGAGCTCTGGATATTCTGGTGGGGAGATGAACCCAACCTAGTGGGAGTAATACATCATGAACTGCAGGTTGTGGAAGAAGGACTCTGGGAAAATGGCCTTTCCTATGAATGTAGGACGCTGCTCTTCAAAGCAATCCACAATCTGTTAGAAAGGTGCCTAATGGATAAGAACTTCGTGCGGATCGGGAAGTGGTTTGTGCGGCCCTATGACAAGGATGAAAAGCCAGTCAACAAAAGTGAGCATCTTTCCTGTGCTTTCACATTCTTCCTTCATGGAGAGAGTAACGTGTGCACAAGTGTGGAGATAGCTCAGCACCAGCCGATCTATTTGATCAACGAGGAACACTTACACATGGCCCAATCTTCACCTGCACCATTTCAAGTACTGGTGAGTCCTTACGGCTTAAATGGCACACTAACAGGGC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU170791EMU181221EMU066881
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000018076
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000056476
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000063317
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000028797
esiRNA cDNA target sequence
GTGTATGGCGTCGTGATGTCAAGCCAGATTGCAAAGAGCTCTGGATATTCTGGTGGGGAGATGAACCCAACCTAGTGGGAGTAATACATCATGAACTGCAGGTTGTGGAAGAAGGACTCTGGGAAAATGGCCTTTCCTATGAATGTAGGACGCTGCTCTTCAAAGCAATCCACAATCTGTTAGAAAGGTGCCTAATGGATAAGAACTTCGTGCGGATCGGGAAGTGGTTTGTGCGGCCCTATGACAAGGATGAAAAGCCAGTCAACAAAAGTGAGCATCTTTCCTGTGCTTTCACATTCTTCCTTCATGGAGAGAGTAACGTGTGCACAAGTGTGGAGATAGCTCAGCACCAGCCGATCTATTTGATCAACGAGGAACACTTACACATGGCCCAATCTTCACCTGCACCATTTCAAGTACTGGTGAGTCCTTACGGCTTAAATGGCACACTAACAGGGC
esiRNA cDNA target sequence
TGGAAGTCTTAGATCGTCATTGTTTCGACCGAACTGATTCCAGCAATTCAATGGAGACTCTTTATCATAAAATTTTCTGGGCAAACCAAAACAAAGATAACCAAGAGGTTGCCCCCAATGATGAAGCTGTGGTGACATTGTTATGTGAATGGGCTGTAAGCTGCAAAAGGTCTGGTAAGCACAGGGCCATGGCTGTGGCGAAACTCTTGGAGAAAAGGCAAGCGGAGATTGAGGCAGAGAGATGTGGGGAATCAGAAGTCCTAGATGAGAAAGAGTCAATTTCTTCAGCATCTCTTGCAGGATCTAGTTTGCCTGTTTTCCAGAATGTTTTGCTGAGGTTTTTAGATACACAGGCCCCAGCGCTGTCGGACCCCAACAGTGAATGCGAGAAGGTAGAGTTTGTGAACTTGGTGCTGCTCTTCTGCGAGTTTATCCGCCACGATGTCTTCTCCCATGATGCATATATGTGCACCCTCATCTCTCGAGGAGACTTATCAGTTACTGCCTCCACGG
esiRNA cDNA target sequence
CCGGAGCTTGAGTAGAGAAGGCTCCAGACAAAGCTTAGGCTCTGACAGAGCCAGCGTCACCTCCACCTCCACCTCCAAACCCAGCTCCCCTCGGGTGAATCAGGCCAGAGCAGGGGACAACAGAGTGGATGGCAAGCACGTCCGGAGCTCCTCCATGGCCAGCCTGCGTTCACCTAGCACAAGTGTGCGCTCTGGGTTGAAGAGGGACAGCAAGTCTGAGGATAAGGGACTGTCCTTCTTTAAGTCAGCCTTGAGACAGAAAGAAACCCGGAGGTCAACTGATCTTGGCAAGACAACCTTGCTATCCAAAAAGGCTGGTGGGAGCTCTGTCAAGTCAGTCAGTAAGAACACTGCAGATGACAAGACAGAGAAAGGCCATCAGCCTCCCGGCTCACAGCAGCCAAACACAAATGCAGTTGGAAAGGAACAACTTGTCTCTAAGGACCCTGCTAAACATTCCTTGCTATCTGCTCGCAGATCCAAGTCTTCCCAGCTAGATTCTGGAGCTCCCTTGTCTC
esiRNA cDNA target sequence
CTGATGCCCTTTCTCCTCAATCAGAGTGGATCCCTTCTCTACTACTTGACTTTGGCATCAACAGATCTGACGTTAGCTGTGCCCATCTGCAACTCTCTGGCCATCGTCTTTACACTGATTGTTGGGAAGGTCCTTGGAGAAGATATTGGTGGGAAAGAAGCAGTGGCTGGCATGGTGCTCACCATCACAGGGATCACCGTGTGCATCACAAGCTCGGTGAGCAAGACCCAGGGCCAACCGTCGCACTCCTGAGTGGGCCAACCCCGACCGTCAGCTCTGCTGTGCTCGGTGGATGCTGGGCCCAAGGTGTAGGCAGAATGATTGGCCAGCTGGCCTCTCTCATCTCTCAGATCATGTCTATCTCAGGGGCCACAATAAGAAACATACTCTCCATAGTGCCAAGGCTACACAGAAACCC
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... MED13L(76199), Med13l(76199)
Gene Information
mouse ... MED12L(329650), Med12l(329650)
Gene Information
mouse ... USP31(76179), Usp31(76179)
Gene Information
mouse ... TMEM234(76799), 2510006D16Rik(76799)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_172424
NCBI accession no.
NM_177855
NCBI accession no.
NM_001033173
NCBI accession no.
NM_029748
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)