Przejdź do
EMU078231
MISSION® esiRNA
targeting mouse Prpf19
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGCTGCTCTCTTACCTGTGCACAGTTCCACCCTGATGGGCTCATCTTTGGAACAGGAACCATGGACTCCCAGATCAAGATCTGGGACTTGAAGGAGCGTACCAATGTGGCCAACTTCCCTGGCCACTCTGGCCCCATTACCAGCATCGCCTTCTCTGAGAATGGGTACTACCTGGCCACAGCAGCTGATGATTCCTCAGTCAAGCTCTGGGACTTACGCAAGTTGAAGAACTTCAAGACATTGCAGCTGGACAACAACTTTGAGGTGAAGTCACTAATCTTTGACCAGAGCGGTACCTACCTGGCGCTTGGGGGTACAGATGTCCAGATCTACATCTGCAAACAATGGACAGAGATTCTTCACTTTACAGAGCACAGTGGCCTGACCACTGGAGTGGCCTTTGGACACCATGCCAAGTTCATCGCTTCAACTGGCATGGACAGGAGCCTCAAATTC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU074911EMU026111EMU057621
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024735
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000030045
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000007656
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000027774
Gene Information
mouse ... PRPF19(28000), Prpf19(28000)
Gene Information
mouse ... MRPL19(56284), Mrpl19(56284)
Gene Information
mouse ... ARPP19(59046), Arpp19(59046)
Gene Information
mouse ... GFM1(28030), Gfm1(28030)
esiRNA cDNA target sequence
GGCTGCTCTCTTACCTGTGCACAGTTCCACCCTGATGGGCTCATCTTTGGAACAGGAACCATGGACTCCCAGATCAAGATCTGGGACTTGAAGGAGCGTACCAATGTGGCCAACTTCCCTGGCCACTCTGGCCCCATTACCAGCATCGCCTTCTCTGAGAATGGGTACTACCTGGCCACAGCAGCTGATGATTCCTCAGTCAAGCTCTGGGACTTACGCAAGTTGAAGAACTTCAAGACATTGCAGCTGGACAACAACTTTGAGGTGAAGTCACTAATCTTTGACCAGAGCGGTACCTACCTGGCGCTTGGGGGTACAGATGTCCAGATCTACATCTGCAAACAATGGACAGAGATTCTTCACTTTACAGAGCACAGTGGCCTGACCACTGGAGTGGCCTTTGGACACCATGCCAAGTTCATCGCTTCAACTGGCATGGACAGGAGCCTCAAATTC
esiRNA cDNA target sequence
TTCCCGAGTACAGCACCTTTGACGTGAACATGAAGCCGGTCCCACAGGAGGCCTGCCAGGAAGTGCCTGTTAACAAGCTGAAAGTTAAAATGAAGCCAAAGCCGTGGTCCAAACGCTGGGAACGTCCAAACTTCAACATTAAGGGAATCAGATTTGACCTTGCTTTAACTGAAGAGCAAATGAAGGAAGCCCAGAAGTGGAACAAGCCATGGATTGAGTTTGATATGATGAGAGAATATGACACTTCAAAAATTGAAGCTGCATTGTGGGAAGAAATAGAAGCATCGAAGAAGTCTTGATCCTGGGACTAGTGAATGGCTCAACAGGTAAACATGCCTGTTGGCTCAGGCCTGATGCCCTGAACTTGACTCTGGAACCCAGGGCGGAAGGCGAGTAACAACTCCTAAAAGTTGCCCTTTGGCTTCTACTGCACATCCTTGCG
esiRNA cDNA target sequence
AAGCTGGCTGGCTGATTAAAGAGCTGAACTGCATGAGTCCTCTACTGTCCTTTATTTCTCTGACTACGTTACTTACCCACTTGTGTTCCCTTCACTCACTGTCGTTGGAGACTGACAGCTTTGCAGGTAGTGGTAGTGTGTGCTACTGTTGTAAGGGAGCATACATGTGTAGAGGTTTGGATTAGTTTCACAGTGCACTGATGCAAAGGACATGTAACAGCAACATAAGTAAATGACGTGACAATAATTGTACACATTACCTAGCTGGTGTAGGGCTGGCTCCAACAAGTAGCAAGCAAGTTTTACAGCTTTAATGCTCTGGCTTTCTTTACTTTCTCATGATTACAGCTTTGTATGTTACTCTTATTTAACAGGACCTCTGTTGTATTGATTTCTTCTGTATCTTCCTTTTGAATCTTGTAAGACAGAAGTTTAAGACCACGAGTTGGAAGACAA
esiRNA cDNA target sequence
TGGGCTACGGTTTGTTCTTCAAGATGGAGCACACCACATGGTTGATTCGAATGAAATCTCTTTCATCCGAGCTGGAGAAGGTGCTCTTAAACAAGCCTTGGCAAATGGCACACTATGTATTATTGAGCCTATTATGTCTGTGGAAGTTATAGCCCCCAATGAATTCCAGGGAACAGTGTTCGCAGGGATTAACCGGCGGCATGGAGTGATTACAGGGCAGGACGGCATTGAGGACTACTTCACACTGTATGCAGATGTTCCCCTAAATAATATGTTTGGTTATTCCACTGAGCTTAGGTCTTGCACAGAGGGAAAAGGAGAGTACACGATGGAGTACTGCAGGTACCAGCCGTGTTCACCATCCACACAGGAAGAGCTCATCAATAAGTATTTGGAAGCTACAGGTCAGCTTCCCGTAAAAAAAGGGAAAGCCAAGAACTGACTCTCCTCACTCAGGATATACTGACTATTTGACTACCACACTTGGGGATGATGGAGTCTGCTTGAATGAATTCTGACGGCA
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_134129
NCBI accession no.
NM_026490
NCBI accession no.
NM_021548
NCBI accession no.
NM_138591
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)