Przejdź do
EMU074151
MISSION® esiRNA
targeting mouse Acad8
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ATGGGCTGCTCAGTTCAAGTGAATCATGAAGTAGACCAAAGGGCTGAGCTCTTCTAAACAGACTGAGCTGTCAGCCACGCTGCTGGTTCTGAGACAAGAACAGAGTTCTTAGCAGAGGCTAGAAGGGCTGCTCTGAGGAGCCATGCCCAAAGAAGACCTGCACACTGCCTTCCTCATTCTGGAAAGACAAGCGGTCAAAGCTGTGGCTTGGATCCACACTATGGGCATTTTGGTGATTCTTGTCCTTAGGGTCTGGGTACTTGAATGAAGCTTTTCCTGATTAAACAGGTAAAGTCTGGGGAGGCCAGGGCAGTGGACAGATCTGCCCCTTTCTGGTTTCTGTTCTGCACTAGGGGTATGTCAGGACAGTACTCCTGTACTCAGATCATGATGAAATAAATATTTGGGAACCTACTGCTAAGCAATGAGTTAGGGTGCACC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU066961EMU026961EMU064421
description
targeting mouse Acad8
description
targeting mouse Psmd5
description
targeting mouse Alg5
description
targeting mouse Dmac1
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
ATGGGCTGCTCAGTTCAAGTGAATCATGAAGTAGACCAAAGGGCTGAGCTCTTCTAAACAGACTGAGCTGTCAGCCACGCTGCTGGTTCTGAGACAAGAACAGAGTTCTTAGCAGAGGCTAGAAGGGCTGCTCTGAGGAGCCATGCCCAAAGAAGACCTGCACACTGCCTTCCTCATTCTGGAAAGACAAGCGGTCAAAGCTGTGGCTTGGATCCACACTATGGGCATTTTGGTGATTCTTGTCCTTAGGGTCTGGGTACTTGAATGAAGCTTTTCCTGATTAAACAGGTAAAGTCTGGGGAGGCCAGGGCAGTGGACAGATCTGCCCCTTTCTGGTTTCTGTTCTGCACTAGGGGTATGTCAGGACAGTACTCCTGTACTCAGATCATGATGAAATAAATATTTGGGAACCTACTGCTAAGCAATGAGTTAGGGTGCACC
esiRNA cDNA target sequence
CACTCTGTCGCAGATTGGAAGAATTGTTGAAAATTCAGAAGCTGTTACTGAGATTCTCAATAATGCTGAGCTGTTGAAACAGATTGTTTATTGCATTGGCGGAGAGAATTTATCTGTTGCTAAAGCGGCTATTAAATCCCTGTCGAGAATATCACTAACCCAGGCTGGCCTGGAAGCTCTGTTTGAAAGTAACCTGCTGGATGATTTGAAGAATGTAATGAAAACAAACGACGTTGTTCGATACAGGGTCTATGAGCTAATTATAGATATTTCTTCTGTGTCATCAGAATCTTTAAACTACTGTACCACAAGTGGACTGGTGACTCAACTCCTAAAAGAGCTGACGGGTGAGGACGTGTTAGTCAGAGCCACCTGTATAGAAATGGTGACATCACTAGCTTATACCCATCACGGACG
esiRNA cDNA target sequence
TTGACGATGGCAGTGAAGACCAGACGTCAAAGGTCGCTTTAAAATACTGCCAGAAATACGGAAGTGACAAAGTCCGGGTGATAACGCTGGTGCGGAACCGTGGGAAAGGTGGTGCTGTTAGGATGGGTGTATTCAGTTCCCGAGGAGAGAAGATCCTCATGGCAGATGCTGACGGAGCCACAAAGTTTCCAGATGTTGAGAAATTAGAAAAGGGGCTGAGTGATCTACAGCCATGGCCTGAGCAAATGGCTATTGCATGTGGGTCTCGAGCTCATCTGGAGAAAGAATCGATTGCTCAGCGCTCTTACTTCCGTACCTTTCTTATGTACGGATTCCATTTCCTGGTGTGGTTCCTCTGTGTCAAAGGAATCAGGGACACACAGTGCGGGTTCAAATTACTGACCCGAGAAGCAGCAGCCCGGACCTTCTCGTCTCTGCACATTGAACGATGGGCATTT
esiRNA cDNA target sequence
GTCGGGCTCTACACTCTTCGGGGCGGGCACCTACGTCTATTTGGTGGCCAGGCGGCCCCTGAAGCAAGGAATCCCACCTGGCCCAGGCACCGTTCTGCAGATGGTCATCGGCATCAGTATTGCCTGTTGGGGTGTAGTTGTTCTGGTAGACCCCAAAGGGAAGAGCCACCCAGTTATTTGAAAATACCAGCAGTTCATTGTTGTCTATCATCACTGGCTTCTGGGCAGACAGAACAAGCGTTGGGTTGGTGGATATTCGTTGCACACACGGCCAAGGATGTACTTAACTGTAAGGACATACCGAGAAGATTGTGAAGATATGAGCTGTCATTCTTTGGCCATGGATGCTTACGGTTTACCCCCTCTCAGATTATAAAGAGACAAATAAACCCCTTGGAAGCAAACATGGTT
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000031969
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000026869
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000036632
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000028398
Gene Information
mouse ... ACAD8(66948), Acad8(66948)
Gene Information
mouse ... PSMD5(66998), Psmd5(66998)
Gene Information
mouse ... ALG5(66248), Alg5(66248)
Gene Information
mouse ... DMAC1(66928), 3110001D03Rik(66928)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)