Przejdź do
EMU072131
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ptpn9
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GATGTGCTCCGTGCTGTAGAGTTGTTCCACTGCTACAGAGAAACAAGAAGAAAGGAAGGCATTGTGAAGCTGAAACCTCATGAGGAGCCTCTCCGTTCTGAGATCCTCAGTGGGAAGTTTACTATCTTGAATGTTCGAGACCCAACTGGAGCCTCCATTGCCCTCTTCACTGCCAGGTTACACCACCCCCACAAGTCTGCCCAGCACGTGGTGCTCCAAGCTCTGTTTTATCTGCTGGACAGAGCTGTGGACAGCTTTGAAACTCAAAGAAATGGACTGGTGTTCATCTATGACATGTGCGGGTCTAATTATGCCAACTTTGAGCTAGATCTTGGCAAGAAAGTCCTAAACCTGCTGAAGGGAGCATTTCCAGCTCGACTGAAGAAAGTGCTGATTGTACGAGCACCCATATGGTTCCGAGTGCCCTATTCAA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU177441EMU031741EMU032441
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
GATGTGCTCCGTGCTGTAGAGTTGTTCCACTGCTACAGAGAAACAAGAAGAAAGGAAGGCATTGTGAAGCTGAAACCTCATGAGGAGCCTCTCCGTTCTGAGATCCTCAGTGGGAAGTTTACTATCTTGAATGTTCGAGACCCAACTGGAGCCTCCATTGCCCTCTTCACTGCCAGGTTACACCACCCCCACAAGTCTGCCCAGCACGTGGTGCTCCAAGCTCTGTTTTATCTGCTGGACAGAGCTGTGGACAGCTTTGAAACTCAAAGAAATGGACTGGTGTTCATCTATGACATGTGCGGGTCTAATTATGCCAACTTTGAGCTAGATCTTGGCAAGAAAGTCCTAAACCTGCTGAAGGGAGCATTTCCAGCTCGACTGAAGAAAGTGCTGATTGTACGAGCACCCATATGGTTCCGAGTGCCCTATTCAA
esiRNA cDNA target sequence
GGGTGGAAGAATTAACAATACCCGAACCTCTGAATTGCCCAAAGAGAAAACTCGATCCGAGGTCATCTGCAGCATACGGTTTTTAGATGGCTTGGTACAGACCTTTAAAGTTAACAAACAAGATTTGGGCCAGTCGCTTCTGGATATGGCCTATGGCCACCTGGGTGTGACGGAGAAGGAATACTTCGGCTTGCAACATGGCGACGACCCAGTGGACTCTCCTAGATGGCTTGAGGCAAGCAAACCCCTCAGGAAGCAGCTGAAAGGAGGTTTTCCCTGTACCCTGCATTTTCGAGTAAGATATTTTATACCTGATCCCAACACACTGCAGCAGGAGCAAACCAGGCATCTATATTTCTTACAACTGAAGATGGATGTTTGCGAAGGAAGGTTAACCTGCCCTCTCAACTCAGCGGTGGTTCTAGCCTCGTACGCAGTACAATCTCATTTTGGAGACTTTAATTCTTCAATACATCATCCAGGCTATCTTGCCGACAGCCAGTTCATACCAG
esiRNA cDNA target sequence
GTTTGCTTGGCCTGAAGAAGAAGGAGGTTCATGTTCTGTGCCTGGGGCTGGATAACAGTGGGAAAACCACAATCATTAACAAGCTGAAGCCTTCCAACGCTCAATCTCAAGATATAGTTCCAACCATAGGATTTAGCATAGAGAAATTCAAGTCCTCCAGTTTGTCTTTTACAGTGTTTGACATGTCAGGTCAAGGAAGGTACAGGAATCTCTGGGAACACTATTATAAAGATGGACAAGCCATTATTTTTGTCATTGATAGTAGTGATAAGTTAAGAATGGTTGTGGCCAAAGAAGAGCTTGATACCCTTCTGAATCACCCAGATATTAAGCACCGTCGAATTCCAATCTTGTTCTTTGCAAACAAAATGGATCTTAGAGACTCAGTGACCTCTGTGAAGGTGTCTCAGTTGCTGTGCTTAGAGAGCATTAAAGACAAGCCGTGGCATATTTGTGCTAGTGACGCCATCAAAG
esiRNA cDNA target sequence
ACCTATCAGCCCAATGAACGAGAAGAACACCGCTCAGCCGCAGCAGCGGGAAGAGAACGCCCAGCAAATCTTAAATACAGCCATTCCGTTTAGGCAGCGGTCCCCAGGTCTTCTCCCTGAAGCCCTGAAGGTGGGAGTGAGACCGGATCCAGCCAATCAAATTGTAGAGACTCAAGAGATTGAACATCCCGTGGCTGGATTTGAAGGTGACTCTGATCAATTTCAAGTCTCAACCAATGAGATGGCAGAGCACCTCCAAGCTTCTGATCTTTGGTACTGTCCTGATGGGAGTTTTGTAAAGAAGATCATAGTCCCTGGCCATGGCTTAGACAAACCCAAGCTAGGCTCCAAATGCCAAGTGTTGGCTTTGGGATTTCCTTTTGGATCTGGGATGCCAGAGGGCTGGACAGAACTAACCATAGGCATAGGACAATGGAGGGAAAAAATGTGGGGGGAACTCATGGAAAAATGCCTGG
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000032290
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000038764
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000022722
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000033739
Gene Information
mouse ... PTPN9(56294), Ptpn9(56294)
Gene Information
mouse ... PTPN3(545622), Ptpn3(545622)
Gene Information
mouse ... ARL6(56297), Arl6(56297)
Gene Information
mouse ... FKBPL(56299), Fkbpl(56299)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_019651
NCBI accession no.
NM_011207
NCBI accession no.
NM_019665
NCBI accession no.
NM_019873
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)