Przejdź do
EMU070381
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cbl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CACCCTGGTTACATGGCTTTCCTGACATACGATGAAGTGAAAGCGCGCCTGCAGAAGTTCATCCACAAACCTGGCAGTTACATCTTTCGGCTGAGCTGTACTCGTTTGGGTCAGTGGGCTATTGGGTATGTTACTGCCGATGGGAACATTCTGCAGACAATCCCACACAATAAACCGCTCTTCCAAGCACTGATTGATGGCTTCAGGGAAGGCTTCTATTTGTTTCCTGATGGACGAAATCAAAATCCTGACCTGACAGGTTTATGTGAACCAACTCCTCAAGATCATATCAAAGTAACCCAGATATGTGCTGAGAATGATAAGGATGTGAAGATTGAGCCCTGTGGACACCTCATGTGCACATCCTGCCTCACGTCGTGGCAGGAATCAGAAGGTCAGGGCTGTCCTTTTTGCCGATGTGAAATCA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU006561EMU090441EMU029451
description
targeting mouse Cbl
description
targeting mouse Ccng2
description
targeting mouse Ccnb2
description
targeting mouse Cbr1
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000034342
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000029385
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000032218
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000051483
esiRNA cDNA target sequence
CACCCTGGTTACATGGCTTTCCTGACATACGATGAAGTGAAAGCGCGCCTGCAGAAGTTCATCCACAAACCTGGCAGTTACATCTTTCGGCTGAGCTGTACTCGTTTGGGTCAGTGGGCTATTGGGTATGTTACTGCCGATGGGAACATTCTGCAGACAATCCCACACAATAAACCGCTCTTCCAAGCACTGATTGATGGCTTCAGGGAAGGCTTCTATTTGTTTCCTGATGGACGAAATCAAAATCCTGACCTGACAGGTTTATGTGAACCAACTCCTCAAGATCATATCAAAGTAACCCAGATATGTGCTGAGAATGATAAGGATGTGAAGATTGAGCCCTGTGGACACCTCATGTGCACATCCTGCCTCACGTCGTGGCAGGAATCAGAAGGTCAGGGCTGTCCTTTTTGCCGATGTGAAATCA
esiRNA cDNA target sequence
TGGCTCAGACACTGTGCTTTCCACCATAGAGGTCACATGTCTGTGTCAGGGTTTAAAGTGTGTGTACCTATTTCAAAGCAATACTTGGGGGTGTGGGTAGTTTTCTAGTCCAGCCCCCGTCTAGACAGGAATTTCACAGACTGGAATACCTACCTTCTATTTATTATTCAGATCAGATCTGGCCTATTTTCATATTTAATCCTAAGCCATCAAATGGGTTAGTGCCTCTTAACAGTACTTAAAACGTTGGCACTTTATTTTTTGTTGACATTTATCTTGGGGAGGAGGGAAGGTGCTGATTCCTTCATTCCTTTCAGGCCTTTGAAAGATGAACAGTGTAGCCTGTCTGAAACTGTAGAGCCTTCAGGTGTCTTTATTTAATAGGTTGGGAGTGTGCAAGGGCTTCCTTAG
esiRNA cDNA target sequence
GGCTTCTGCAGGAAACTCTGTACATGTGCATTGGCATCATGGACCGGTTCCTGCAGGCTCAGCTGGTCTGCCGGAAGAAACTGCAGGTGGTCGGGATCACAGCTCTGCTCCTGGCTTCCAAATATGAGGAGATGTTTTCTCCAAATATCGAAGACTTTGTTTATATCACAGATAATGCTTACACCAGTTCCCAAATCCGAGAAATGGAGACTCTGATTTTGAAAGAGTTGAAATTTGAGTTGGGCCGACCTTTGCCACTTCACTTCTTAAGGCGAGCCTCAAAAGCCGGAGAGGTGGATGTTGAACAGCACACTTTAGCCAAGTACCTGATGGAGCTGACGCTCGTCGACTATGACATGGTGCACTACCATCCTTCTCAGGTGGCAGCCGCTGCCTCTTGCCTGTCTCAGAAGGTGCTGGGCCAAGGAAAATGGAATTTGAAGCAGCAGTATTACACAGGCTACATGGAGAGTGAAGTCCTGGAAGTCATGCAGCACATGGCCAAGAACGTTGTGAAAGTCAATGACAACCGTACCAAGTTCATCGCTGTCAAGAACAAGTATGCCAGCAGCA
esiRNA cDNA target sequence
TAAAACCCCAAGGCAGAGTGGTGAATGTGTCCAGCATGGTGAGTCTCAGGGCCCTGAAAAACTGCAGGCTGGAGCTGCAGCAGAAGTTTCGAAGCGAGACCATCACAGAGGAGGAGCTGGTGGGGCTCATGAACAAGTTTGTGGAAGATACAAAGAAAGGAGTCCATGCGGAAGAAGGTTGGCCTAATAGTGCATATGGGGTCACCAAGATTGGGGTGACAGTCCTGTCCAGAATCCTTGCCAGGAAACTCAATGAGCAGAGGAGAGAGGACAAGATCCTTCTGAATGCCTGCTGCCCTGGGTGGGTCAGAACCGACATGGCAGGACCAAAAGCCACCAAAAGCCCAGAAGAAGGAGCAGAGACCCCTGTGTACTTGGCCCTTTTGCCTCCAGATGCAGAGGGGCCTCATGGGCAGTTTGTTCAAGATAAAAAAGTTGAACCATGGTGAACCCAACTCTCACCTCC
Gene Information
mouse ... CBL(12402), Cbl(12402)
Gene Information
mouse ... CCNG2(12452), Ccng2(12452)
Gene Information
mouse ... CCNB2(12442), Ccnb2(12442)
Gene Information
mouse ... CBR1(12408), Cbr1(12408)
NCBI accession no.
NM_007619
NCBI accession no.
NP_031661
NCBI accession no.
NM_007630
NCBI accession no.
NM_007620
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)