Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 956,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GATCAAGGCTGAACTGCACAGCCGGCCTCAGCCCCACATCTTCCACTTTGTCTACAAACGAATCAAGAGTGATCCTTACGGGGTGATTTTCCAGAATGGAGAAGACCTCACTCCCTCATAGGGGACACTTGGGACTTCCCATTGATACATCCAAAAAGGGAGCTGAGAGTCTAGCTTTCTGGCTGCCTTGGGTTTGAGCTTAGAAGACAGCCACCTCCTCAAGCATCCCTCAGTTCAGTGACTAAGCCATCCATAGGCTGATTTGGCCAAGGGCATCCTTTAGATACATTGCCCAGATGAGGTAGCTGAGATTTGGGAAATAGTAAGACTCTCCTCCAGAAATGGTAAATTGCATTTAATGGTTCAGGTGTCCTGAGATCACTGGTTAGTTAACTAGTTAACCTTAGCCAGCTTCAGGGTTG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... RIN2(74030), Rin2(100044115)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| esiRNA cDNA target sequence GATCAAGGCTGAACTGCACAGCCGGCCTCAGCCCCACATCTTCCACTTTGTCTACAAACGAATCAAGAGTGATCCTTACGGGGTGATTTTCCAGAATGGAGAAGACCTCACTCCCTCATAGGGGACACTTGGGACTTCCCATTGATACATCCAAAAAGGGAGCTGAGAGTCTAGCTTTCTGGCTGCCTTGGGTTTGAGCTTAGAAGACAGCCACCTCCTCAAGCATCCCTCAGTTCAGTGACTAAGCCATCCATAGGCTGATTTGGCCAAGGGCATCCTTTAGATACATTGCCCAGATGAGGTAGCTGAGATTTGGGAAATAGTAAGACTCTCCTCCAGAAATGGTAAATTGCATTTAATGGTTCAGGTGTCCTGAGATCACTGGTTAGTTAACTAGTTAACCTTAGCCAGCTTCAGGGTTG | esiRNA cDNA target sequence TAGTAGTGCGGGAACCCAACTTCCTATAAGCTGTGGTGGCAGGATCTCCTGAGAGGAGGCTAGAGGGATTGGGACTGGGCTCTCATTGGCCGCTCTCCTTAACCACACATCCCTGCCATCTAGGTGCCTGTGTCAGTCACACTGGTGTAACGCCCACTGAGCATGCCTAAGCCAATCAGGTAGAGTCATTGCCTGAGGCACCAAGTTCTTAGTTGGATGTAAGGGAAACCAAGGCTCAGGTGGAAGAGGCTCTTGCCAGCTGCAGCAAACAAGCCCAACCCTGCTCACACCAGGTTCCTCAGGCAATTCTCCTGGTCCTGTCTCACCTCCTAGCCCCCATCTTTAGTCTTTCCTGAGAAGAGCTCACTTTCCCCAGGACTGGCTAATGAAGGGGTTCCTGGCCCCAGCTGCTCCCTGACCCTCGGGGATGGAGCTGAGATGTTCCACCACAACCC | esiRNA cDNA target sequence TCAGAGGTTTCCTGGAGGTGTGTCCCTGGAATCCTCCAACCTCTGCATGCCCGACTGTCCCCATCTCCTGGCCTTTCTGTCAGCCAGCAGGGACGTTTTGCCAAGGACCCTGCTCTTGCCCACGCCTACTGTGGGGGCTGGAGATAATCACTCAGATCCCCATCGGCTTGGCTGCATCCAGGTGGACACCTCAGGGAGGGTGCTGTCTGTAGTGAACCAGCTCTACCTGGAGACACATGGAGGCTGGGGAACAGAGACTCCACAGCAAACAGAGCCAGAGACTGGACAGAAATACAGTCTAGCCCCCAGGAAGCCCACCCCACACCGGGTCTCCTGGGTGGAAGACCCTTTGAGACCGGAAGCTCACCATACTGGACAGGAAGTGCATCATCCTGGAGCAGACGCTCACTCCCTTGGGTCGGAAGTGCACTTTTCCTGTCCTGCTC | esiRNA cDNA target sequence GAAGGGAAACCTCGGATAGCTGTTGACCAAGAAGGCAAGGATCAGGCCAGAGGAGGTCACATAGGACCAGAGGAACAAAAGGCAGAAGGAAGCCAGGCTTTGGAAGAGTAGCTAGGAAGAACCAAAGGGGTTACCTGGGCCCCCGGGAGCCTCTAAGTCCACTCTTCCCAGCTGCCAAGCTTCCTTTACCACCCACCCACAGTTCTCTGTGGTGTCTGCCACCACCTCTGGCCGATCTTCATAAGTCCACCTGCTAGGGAACAGGGAGCTGGCCATATAGACTAGAGCAGCGTTAAGAGAGCTGGGAGACTCACAGACCCTCTGTTTAAGGCCCCTGGCTTCTGTCTCCCCATAGCCCACAGGGATAAACGTGTCTGGTAAGGGGAAAATCCTCCTGATAGCCATAGGGGCGTGGTGGGAGGGTAGTCCTGGCTTCTTTTGCCTCTCCCACTGCCCATGGAGAGATGCTGGAGCATCAAGACCCTGTGCAACTCCAGTCTCTCCTAGTTCTAGGGGTCAGGGAACC |
| Gene Information mouse ... RIN2(74030), Rin2(100044115) | Gene Information mouse ... RIN3(217835), Rin3(217835) | Gene Information mouse ... RINL(320435), Rinl(320435) | Gene Information mouse ... RIN1(225870), Rin1(225870) |
| Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?