Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 956,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GATTTCTGGTGCAGGGTCATGATTAGTGCATTTGACAGATTTGGCAGAGTGGCTTACAGTGGAATGGGCCTGCTCCGACTTCTGGTGCTCTGCACCCTGGCTGCATGCTGCATGGCCCGCTCTCCCCCAGCCCCACCCCTGCCACAACGCCCCCTCTCACCTCTGCATCCTCTGGGCTGTAACGACTCTGAAGTGCTGGCAGTTGCAGGATTTGCCCTGCAGAACATCAACAGAGACCAAAAGGATGGCTATATGTTGAGCCTTAACAGAGTGCATGATGTTCGGGAGCACTACCAGGAAGACATGGGATCTCTGTTCTACCTCACATTGGATGTCTTAGAGACTGACTGCCACGTGCTCAGCAGGAAGGCACAGAAGGACTGCAAACCGAGGATGTTCTATGAGTCGGTTTATGGCCAG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... FETUB(59083), Fetub(59083)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description targeting mouse Fetub | description targeting mouse Hnrnph1 | description targeting mouse Maea | description targeting mouse Doc2g |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. |
| esiRNA cDNA target sequence GATTTCTGGTGCAGGGTCATGATTAGTGCATTTGACAGATTTGGCAGAGTGGCTTACAGTGGAATGGGCCTGCTCCGACTTCTGGTGCTCTGCACCCTGGCTGCATGCTGCATGGCCCGCTCTCCCCCAGCCCCACCCCTGCCACAACGCCCCCTCTCACCTCTGCATCCTCTGGGCTGTAACGACTCTGAAGTGCTGGCAGTTGCAGGATTTGCCCTGCAGAACATCAACAGAGACCAAAAGGATGGCTATATGTTGAGCCTTAACAGAGTGCATGATGTTCGGGAGCACTACCAGGAAGACATGGGATCTCTGTTCTACCTCACATTGGATGTCTTAGAGACTGACTGCCACGTGCTCAGCAGGAAGGCACAGAAGGACTGCAAACCGAGGATGTTCTATGAGTCGGTTTATGGCCAG | esiRNA cDNA target sequence GCTTGTCCAACCAGTCCAGTTACGGTGGCCCAGCCAGCCAGCAGCTGAGTGGTGGTTATGGAGGTGGTTACGGTGGCCAGAGCAGCATGAGCGGATATGACCAAGTTTTACAGGAAAACTCCAGTGATTTTCAATCAAACATTGCATAGGTAGCCAAGGAGCAGTGAACAGCAGCTACTACAGTAATGGAAGCCGAGCATCTATGGGCGTGAATGGAATGGGAGGGATGTCTAGCATGTCTAGTATGAGTGGTGGATGGGGAATGTAATTGATTTTGATCACTGACTCTTGGTCAAAAAGAAATTTTTTAAAAAACCCCTCAGTTTAACAGATTTTGCAATCCATCCAGCCTTGTGGTTTTATGCCTGCTCTTAAGTGAACATTGGCGTCGCTCAAAGAAGGCTCAATGTTGAGCATAGCAGTCACCTAGGA | esiRNA cDNA target sequence TGCTGCCTAATGGCTATGTCTATGGCTACAATTCTCTGCTTTCTATTCGTCAAGATGATAAAGTTGTTTGCCCAAGAACCAAAGAAGTCTTCCACTTCTCCCAAGCTGAGAAAGTATACATCATGTAGGCCCCGAGTTGCTATGGGCACGCCCTTGGCCAGAGGCGGTGGTGGGTGGGAGCCATGCCCTCCTGCCCTGACCCCTGACCCCAGACCCCAGCCTGCATCGACATTTGTTTCTTGCGACCAAAGATCAGTGAGCAACGACAAATACTCTTAGAAAAAGAGGAAGTGAGATTTAATAAGTCTGTGCTTGAGAACAGCGTTTGATTGGTAGGATTTGTAACATAAGTCGACGATGCCTCTGCAGGGTCTTGCACCTCTCAAAGGAAACTTTCTCTACAGTGTGACCTGGAGGTTCACCCAGGAAATCCAGAGCATCTCAGAAGTAGGAATTGGTTCATCGGTTATTTCCCTGTGTTTCTCCGTTTCCTTCCTTTTGCTAGTGATGGGA | esiRNA cDNA target sequence GAGCCAGGAGCTTTGACATCTGTCTAGAGAAGCGGAAGCTGACCAAGAGGCCCAAGAGCCTGGACACAGCTCGTGGCATGTCTCTATATGAGGAGGAGGAGATGGAGGCAGAGGTGTTTGGGGAGGAGCGTGGCCGCATCCTACTGTCCCTGTGCTACAGTTCCGAGCGCGGTGGCCTGCTGGTGGGTGTGCTACGCTGTGTTCACCTTGCTCCCATGGATGCCAATGGCTACTCAGACCCCTTTGTCCGCCTGTTCCTGCATCCAAGTTCTGGGAAGAAATCCAAATATAAGACCAGTGTTCGGAGGAAGACCCTGAACCCTGAGTTCAATGAGGAATTCTTTTATGCAGGTCATCGGGAGGAGCTAGCCCAGAAGGCACTGCTGGTGTCTGTGTGGGACTATGACCTGGG |
| Gene Information mouse ... FETUB(59083), Fetub(59083) | Gene Information mouse ... HNRNPH1(59013), Hnrnph1(59013) | Gene Information mouse ... MAEA(59003), Maea(59003) | Gene Information mouse ... DOC2G(60425), Doc2g(60425) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?