Przejdź do
EMU067751
MISSION® esiRNA
targeting mouse Fetub
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GATTTCTGGTGCAGGGTCATGATTAGTGCATTTGACAGATTTGGCAGAGTGGCTTACAGTGGAATGGGCCTGCTCCGACTTCTGGTGCTCTGCACCCTGGCTGCATGCTGCATGGCCCGCTCTCCCCCAGCCCCACCCCTGCCACAACGCCCCCTCTCACCTCTGCATCCTCTGGGCTGTAACGACTCTGAAGTGCTGGCAGTTGCAGGATTTGCCCTGCAGAACATCAACAGAGACCAAAAGGATGGCTATATGTTGAGCCTTAACAGAGTGCATGATGTTCGGGAGCACTACCAGGAAGACATGGGATCTCTGTTCTACCTCACATTGGATGTCTTAGAGACTGACTGCCACGTGCTCAGCAGGAAGGCACAGAAGGACTGCAAACCGAGGATGTTCTATGAGTCGGTTTATGGCCAG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU072121EMU202611EMU007351
description
targeting mouse Fetub
description
targeting mouse Hnrnph1
description
targeting mouse Maea
description
targeting mouse Doc2g
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000022871
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000007850
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000079562
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024871
esiRNA cDNA target sequence
GATTTCTGGTGCAGGGTCATGATTAGTGCATTTGACAGATTTGGCAGAGTGGCTTACAGTGGAATGGGCCTGCTCCGACTTCTGGTGCTCTGCACCCTGGCTGCATGCTGCATGGCCCGCTCTCCCCCAGCCCCACCCCTGCCACAACGCCCCCTCTCACCTCTGCATCCTCTGGGCTGTAACGACTCTGAAGTGCTGGCAGTTGCAGGATTTGCCCTGCAGAACATCAACAGAGACCAAAAGGATGGCTATATGTTGAGCCTTAACAGAGTGCATGATGTTCGGGAGCACTACCAGGAAGACATGGGATCTCTGTTCTACCTCACATTGGATGTCTTAGAGACTGACTGCCACGTGCTCAGCAGGAAGGCACAGAAGGACTGCAAACCGAGGATGTTCTATGAGTCGGTTTATGGCCAG
esiRNA cDNA target sequence
GCTTGTCCAACCAGTCCAGTTACGGTGGCCCAGCCAGCCAGCAGCTGAGTGGTGGTTATGGAGGTGGTTACGGTGGCCAGAGCAGCATGAGCGGATATGACCAAGTTTTACAGGAAAACTCCAGTGATTTTCAATCAAACATTGCATAGGTAGCCAAGGAGCAGTGAACAGCAGCTACTACAGTAATGGAAGCCGAGCATCTATGGGCGTGAATGGAATGGGAGGGATGTCTAGCATGTCTAGTATGAGTGGTGGATGGGGAATGTAATTGATTTTGATCACTGACTCTTGGTCAAAAAGAAATTTTTTAAAAAACCCCTCAGTTTAACAGATTTTGCAATCCATCCAGCCTTGTGGTTTTATGCCTGCTCTTAAGTGAACATTGGCGTCGCTCAAAGAAGGCTCAATGTTGAGCATAGCAGTCACCTAGGA
esiRNA cDNA target sequence
TGCTGCCTAATGGCTATGTCTATGGCTACAATTCTCTGCTTTCTATTCGTCAAGATGATAAAGTTGTTTGCCCAAGAACCAAAGAAGTCTTCCACTTCTCCCAAGCTGAGAAAGTATACATCATGTAGGCCCCGAGTTGCTATGGGCACGCCCTTGGCCAGAGGCGGTGGTGGGTGGGAGCCATGCCCTCCTGCCCTGACCCCTGACCCCAGACCCCAGCCTGCATCGACATTTGTTTCTTGCGACCAAAGATCAGTGAGCAACGACAAATACTCTTAGAAAAAGAGGAAGTGAGATTTAATAAGTCTGTGCTTGAGAACAGCGTTTGATTGGTAGGATTTGTAACATAAGTCGACGATGCCTCTGCAGGGTCTTGCACCTCTCAAAGGAAACTTTCTCTACAGTGTGACCTGGAGGTTCACCCAGGAAATCCAGAGCATCTCAGAAGTAGGAATTGGTTCATCGGTTATTTCCCTGTGTTTCTCCGTTTCCTTCCTTTTGCTAGTGATGGGA
esiRNA cDNA target sequence
GAGCCAGGAGCTTTGACATCTGTCTAGAGAAGCGGAAGCTGACCAAGAGGCCCAAGAGCCTGGACACAGCTCGTGGCATGTCTCTATATGAGGAGGAGGAGATGGAGGCAGAGGTGTTTGGGGAGGAGCGTGGCCGCATCCTACTGTCCCTGTGCTACAGTTCCGAGCGCGGTGGCCTGCTGGTGGGTGTGCTACGCTGTGTTCACCTTGCTCCCATGGATGCCAATGGCTACTCAGACCCCTTTGTCCGCCTGTTCCTGCATCCAAGTTCTGGGAAGAAATCCAAATATAAGACCAGTGTTCGGAGGAAGACCCTGAACCCTGAGTTCAATGAGGAATTCTTTTATGCAGGTCATCGGGAGGAGCTAGCCCAGAAGGCACTGCTGGTGTCTGTGTGGGACTATGACCTGGG
Gene Information
mouse ... FETUB(59083), Fetub(59083)
Gene Information
mouse ... HNRNPH1(59013), Hnrnph1(59013)
Gene Information
mouse ... MAEA(59003), Maea(59003)
Gene Information
mouse ... DOC2G(60425), Doc2g(60425)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)