Przejdź do
EMU066751
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ppp2r3c
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CAGCAACCATGACCAATGTCTTCTTAGACCGAGTTTTCCAGGAGTGTCTCACTTACGATGGAGAAATGGACTATAAGACCTACCTGGACTTTGTTCTTGCCTTAGAAAACAGAAAGGAGCCTGCAGCTCTGCAGTACATTTTCAAACTGCTGGACATTGAGAACAAGGGATACCTGAATGTCTTTTCCCTTAATTATTTCTTTAGGGCCATACAAGAACTAATGAAAATCCATGGACAGGATCCTGTGTCATTTCAAGATGTCAAGGATGAAATCTTTGACATGGTCAAACCAAAGGATCCTTTGAAAATCTCACTTCAGGATTTAATCAACAGTAATCAAGGAGACACAGTCACTACCATTCTAATTGATCTCAATGGCTTCTGGACCTACGAGAACAGAGAAGCCCTTGTTGCAAA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU017921EMU040681EMU029341
description
targeting mouse Ppp2r3c
description
targeting mouse Chst12
description
targeting mouse Ppp2r5e
description
targeting mouse Ppp2r5b
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000021022
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000036599
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000021051
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024777
esiRNA cDNA target sequence
CAGCAACCATGACCAATGTCTTCTTAGACCGAGTTTTCCAGGAGTGTCTCACTTACGATGGAGAAATGGACTATAAGACCTACCTGGACTTTGTTCTTGCCTTAGAAAACAGAAAGGAGCCTGCAGCTCTGCAGTACATTTTCAAACTGCTGGACATTGAGAACAAGGGATACCTGAATGTCTTTTCCCTTAATTATTTCTTTAGGGCCATACAAGAACTAATGAAAATCCATGGACAGGATCCTGTGTCATTTCAAGATGTCAAGGATGAAATCTTTGACATGGTCAAACCAAAGGATCCTTTGAAAATCTCACTTCAGGATTTAATCAACAGTAATCAAGGAGACACAGTCACTACCATTCTAATTGATCTCAATGGCTTCTGGACCTACGAGAACAGAGAAGCCCTTGTTGCAAA
esiRNA cDNA target sequence
CTATGACTTCGTGGGGAAGCTGGAGACGCTCGATGAGGACGCTGCCCAGCTCCTGAGGTTCCTCAAGGTAGACTCCCAGCTCCACTTCCCCCCCAGTTATCGGAACAGGACGGCCAGCAGCTGGGAGGAAGACTGGTTTGCCAACATCCCCCTGGCATGGAGGCAACAGCTCTATAAACTCTACGAGGCCGACTTTGTTCTCTTTGGCTACCCCAAGCCAGAAAACCTGCTCAGGGACTGAGCCCCCAGAAGCCCTCACGCTGCCCCCAACAAATTGAATGGCTGTCCCATGAGGCCGTCCTTTGAGGATGGGACCCTGTGGCCTCCTGGGTTCTCTCCTGGCTTCCTTTGCTTCCTGGTGTGACAGGCAGAGGATTCCACGCCCCCCCCTCGCATCTGGAGACCGTGGTACAGCCAAGACCGAAGCACCTCACT
esiRNA cDNA target sequence
CCACTCAAGGCAGAACACAAACAGTTCCTGGTGAAAGTGTTGATCCCTCTACACACTGTCAGGAGCTTGTCACTCTTTCATGCACAGCTGGCGTATTGTATAGTACAGTTTCTGGAGAAAGACCCTTCCCTTACAGAACCAGTTATTAGGGGGCTAATGAAATTTTGGCCTAAAACATGCAGTCAAAAAGAGGTCATGTTCCTCGGGGAGCTGGAAGAAATCTTGGATGTGATTGAACCGTCACAATTTGTTAAAATCCAAGAACCTTTGTTTAAACAAATTGCCAAGTGTGTTTCTAGCCCCCATTTTCAGGTGGCAGAAAGGGCACTCTATTATTGGAATAATGAATACATCATGAGTTTGATAGAAGAAAACTCTAACGTCATCCTTCCCATCATGTTCTCCAGCCTTTATAGGATTTCAAAAGAGCATTGGAATCCGGCCATTGTGGCATTGGTGTACAACGTGTTGAAGGCATTTATGGAAATGAACAGCACTATGTTTGATGAGCTGACAGCCAC
esiRNA cDNA target sequence
AGCGAGAACCCTGAGTTTGACCCTGAAGAAGATGAGCCCAACCTTGAGCCCTCGTGGCCACATCTGCAGCTGGTATATGAGTTTTTCCTGCGTTTCTTGGAGAGTCCAGATTTCCAGCCCTCTGTGGCCAAGAGATACGTGGATCAAAAGTTTGTCCTAATGCTCCTGGAGCTATTTGACAGCGAGGACCCCCGGGAACGTGAGTACCTCAAGACCATCTTGCATCGGGTGTACGGCAAGTTCCTGGGTCTCCGGGCCTACATCCGCAAACAGTGCAACCACATCTTCCTCCGGTTCATCTACGAGCTGGAACACTTCAATGGTGTGGCTGAGCTCTTAGAGATCTTAGGAAGCATCATCAATGGCTTTGCGCTGCCCCTGAAGACTGAGCACAAGCAGTTCCTGGTTCGAGTCCTGATCCCCTTGCACTCTGTCAAGTCACTATCTGTTTTTCATGCTCAGCTGG
Gene Information
mouse ... PPP2R3C(100039815), Ppp2r3c(59032)
Gene Information
mouse ... CHST12(59031), Chst12(59031)
Gene Information
mouse ... PPP2R5E(26932), Ppp2r5e(26932)
Gene Information
mouse ... PPP2R5B(225849), Ppp2r5b(225849)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_021529
NCBI accession no.
NM_021528
NCBI accession no.
NM_012024
NCBI accession no.
NM_198168
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)