Przejdź do
EMU065231
MISSION® esiRNA
targeting mouse Map3k14
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCTTCCAGTGTGCTGTCAAAAAGGTACGACTCGAGGTGTTTCGGGTAGAGGAACTAGTGGCCTGTGCTGGTCTGAGCTCGCCCAGAATCGTCCCTCTCTATGGAGCTGTGAGAGAAGGCCCGTGGGTGAACATCTTCATGGAACTGCTAGAAGGTGGCTCGCTGGGTCAGCTCATAAAGCAAATGGGCTGTCTGCCAGAAGACCGAGCCCTTTACTACCTGGGCCAGGCCCTGGAGGGGCTGGAGTACCTCCACACACGCAGGATTCTGCATGGCGATGTCAAAGCTGACAACGTGCTCCTGTCCAGTGATGGAAGCCGAGCGGCCCTCTGCGACTTTGGCCACGCCTTGTGCCTGCAACCTGACGGCCTAGGGAAATCCTTGCTCACAGGGGACTACATTCCTGGCACGGAG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU073211EMU021021EMU000741
Gene Information
mouse ... MAP3K14(53859), Map3k14(53859)
Gene Information
mouse ... EPS15L1(13859), Eps15l1(13859)
Gene Information
mouse ... MAP3K1(26401), Map3k1(26401)
Gene Information
mouse ... MAP3K12(26404), Map3k12(26404)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
GCTTCCAGTGTGCTGTCAAAAAGGTACGACTCGAGGTGTTTCGGGTAGAGGAACTAGTGGCCTGTGCTGGTCTGAGCTCGCCCAGAATCGTCCCTCTCTATGGAGCTGTGAGAGAAGGCCCGTGGGTGAACATCTTCATGGAACTGCTAGAAGGTGGCTCGCTGGGTCAGCTCATAAAGCAAATGGGCTGTCTGCCAGAAGACCGAGCCCTTTACTACCTGGGCCAGGCCCTGGAGGGGCTGGAGTACCTCCACACACGCAGGATTCTGCATGGCGATGTCAAAGCTGACAACGTGCTCCTGTCCAGTGATGGAAGCCGAGCGGCCCTCTGCGACTTTGGCCACGCCTTGTGCCTGCAACCTGACGGCCTAGGGAAATCCTTGCTCACAGGGGACTACATTCCTGGCACGGAG
esiRNA cDNA target sequence
ACAGACCTGGACCTTGATGGCTATGTGAGTGGCCAGGAAGTTAAGGAGATCTTCATGCACTCAGGCCTCACTCAGAACCTTCTGGCACACATCTGGGCCCTGGCTGATACAAGACAAACGGGCAAGTTAAGCAAAGAGCAGTTCGCACTAGCTATGTATTTCATTCAGCAGAAGGTCAGTAAAGGCATCGACCCTCCTCAAGTCCTCTCGCCTGACATGGTGCCACCCTCTGAGAGAGGCACTCCCATTCCAGACAGTTCAAGTACTCTGGCATCAGGAGAGTTCACTGGTGTTAAAGAGCTGGATGACATTAGCCAGGAGATCGCACAGTTGCAGAGAGAGAAATACTCATTGGAACAAGACATCAGAGAAAAGGAAGAGGCAATCAAACAGAAAACCAGCGAAGTACAGGAATTACAAAATGACCTAGACCGGGA
esiRNA cDNA target sequence
CATTGAGAGCCATGCTGGTATACACTCCTTGCCACAGTCTGGCAGAAAGAATCAAACTTCAGAGACTCCTCCGGCCAGTTGTAGACACTATCCTTGTCAAGTGTGCAGATGCCAACAGCCGCACGAGTCAGCTGTCCATATCTACAGTGCTGGAACTCTGCAAGGGCCAAGCAGGAGAGCTGGCGGTTGGGAGAGAAATACTTAAAGCTGGGTCCATCGGGGTTGGTGGTGTCGATTACGTCTTAAGTTGTATCCTTGGAAACCAAGCTGAATCAAACAACTGGCAAGAACTGCTGGGTCGCCTCTGTCTTATAGACAGGTTGCTGTTGGAATTTCCTGCTGAATTCTATCCTCATATTGTCAGTACTGATGTCTCACAAGCTGAGCCTGTTGAAATCAGGTACAAGAAGCTGCTCTCCCTCTTAACCTTTGCCTTGCAATCC
esiRNA cDNA target sequence
AACCCATCAGATGTGGAGGAAGGTACAGCTAGTGAGCCTTCCCCAAGTGGCACACCAGAAGTTGGCAGTACCAACACTGATGAGCGACCAGATGAACGATCTGATGACATGTGCTCACAGGGCTCAGAAATTCCACTGGACCTACCTACTTCAGAGGTGGTCCCTGAACGTGAAGCCAGCTCCTTGCCCATGCAACACCAGGATGGCCAGGGCCCCAATCCTGAAGACTCAGACTGTGACAGCACTGAATTGGACAACTCCAACAGCATTGATGCCTTGCGGCCCCCAGCCTCCCTTCCTCCATGAAAGACACTCTTATTCCTTGTACATAGAGAAATATTTATATAAATAATATATATGCGCCACATAATCAACAGATAGATGGGGCTTTCTTAGCCTT
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000020941
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000006276
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000021754
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000023050
NCBI accession no.
NM_016896
NCBI accession no.
NM_001122832
NCBI accession no.
NP_036075
NCBI accession no.
NM_009582
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)