Przejdź do
EMU063091
MISSION® esiRNA
targeting mouse Sertad2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GTTTCCTGGCAGACTTGACCCTGGATGACATCTTGTTTGCTGACATTGATACATCCATGTACGATTTTGACCCCTGCACATCTGCATCGGGGACAGCCTCAAAGATGGCCCCTGTGTCAGCTGATGACCTCCTCAAGACCCTGGCTCCTTACAGCAATCAGCCTGTTGCCCCAAGTCAGCCTTTCAAAATGGATCTCACGGAGCTGGACCACATCATGGAGGTGCTTGTTGGCTCCTGAGACCTGGGCCCACGTGACTGCGCCCAGCCAGGCTCTGCACCCTTGCAGCCCCGACAGTTTCTCCGCACTGTGCATGGACCCTTGCTTGCCTTTTTCAGAGAAAAAGAAAATTTTACAAAAGGATCACACTAGTATTTTCTTCAAGCAGAGTTGGAGTGCCTTCATTCG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU027251EMU006351EMU036991
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
GTTTCCTGGCAGACTTGACCCTGGATGACATCTTGTTTGCTGACATTGATACATCCATGTACGATTTTGACCCCTGCACATCTGCATCGGGGACAGCCTCAAAGATGGCCCCTGTGTCAGCTGATGACCTCCTCAAGACCCTGGCTCCTTACAGCAATCAGCCTGTTGCCCCAAGTCAGCCTTTCAAAATGGATCTCACGGAGCTGGACCACATCATGGAGGTGCTTGTTGGCTCCTGAGACCTGGGCCCACGTGACTGCGCCCAGCCAGGCTCTGCACCCTTGCAGCCCCGACAGTTTCTCCGCACTGTGCATGGACCCTTGCTTGCCTTTTTCAGAGAAAAAGAAAATTTTACAAAAGGATCACACTAGTATTTTCTTCAAGCAGAGTTGGAGTGCCTTCATTCG
esiRNA cDNA target sequence
TACCAGCCTCTGAGGGTCTCAAGCCCGGCCCTGAGAATGGCCCAGCCAAGGAGGAGCCTCCAGAGTTGGATGAGGCGGAGTTGGACTACCTCATGGATGTACTAGTAGGCACACAGGCACTGGAAAGGCCACCAGGGCCTGGGCGCTGACCCTTAGGACCCAGGGAGAATTGACTTGGATCTGAGTTGAGCCTGGTGGTGACACCAACCCACTTTGACACGACACAGGTGGCGTCCCCTCACAGAGGAGAGCCAGGGTCACTTTGGAGAGACTGTACTGAGTCCTGGGAACTTCACATCCATCCACCTGTCTTGACCAGTGAAGGAGTTGGAAATGAGCCCCGAGTGGTGAAATGACAGGGCCCAGTGACAGTAATGGTGTTTGGGCCAGGCTGGGGTTGAACTGGGATAATAGTTTGGGCTATCCCATCCCATTATCCCCAGTGTGGGAAGAGACCTC
esiRNA cDNA target sequence
ACCTGGAGAGCAGGAGACTGAGACCCAGAGGCCTCTGAGGGGTGGGGAGTCAGACACCCGGGCCTAATTGCTGCCAGCGTGAGACTGTTCTCAGAGAAGACAATGGCTCCTGCCAAGAGAGCCTTCTCTGCCTTTGTTACTGTTGTGCCTGGAAGCCTGCCGCCCCTAGGCAGATCCCCATTAGCTGTGGCCAGAAAAGGCCAAAGCCAGCCTAGGTGACTGCCACCCCATTGACCAGTGTTACTCTGTTCCAGTGTCACCCAAGCCAGCTCCACTCTGGGTGGGAAGCTGGGTGATAAACAATGTATCACCAAGGACTCTGACACCTGTGTGCGCCTCTCCCTTTCACTGCTGAGGCCAAAATCTTGTGACAATCAAAGACCTTAGTGTTGACAAACCCTCTTTGGGTC
esiRNA cDNA target sequence
CCGGGTACCAAACACTATGGGAGGCTGACAGCTACGGAGGTGCGAGCCCCCCAGGGCCAGCTCCAGTTCCTTCTCAGGGAGACCGGGGAGCCAGCTCACACCTGGCAGGATCACATTACAGGGGAATTCCAAATCCTATAAGCACACCCAAGGTCACATACTTCAAGAGGAAGTATGCAGAAGACGAGGATCTTCACCCACCACTCAGCAGCTGCAGCCATAAAACCATCTCCATTTTCGAGGAGCGAGCACACATCCTTTACATGTCCTTGGAGAAGCTCAGGTTCATCGATGACCCAGAAGTGTACCTGCGAAGGTCTGTTCTGATCAACAACCTGATGAAGAGGATCCACGGGGAGATTGTCATGCAGAACAGCTGGTGCCTCCCTGCCTGCTCCCTCGGTGGCACCCCCGCCCAAGAGTGGTTCCTGGCTCAAGACTGTCCTTACCGGAAACGGCCCCGGGTGGCCAAAGAGGAGTGGGAAAAGATCCACA
Gene Information
mouse ... SERTAD2(58172), Sertad2(58172)
Gene Information
mouse ... SERTAD1(55942), Sertad1(55942)
Gene Information
mouse ... RHBG(58176), Rhbg(58176)
Gene Information
mouse ... SERTAD4(214791), Sertad4(214791)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000049800
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000008384
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000001417
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000016262
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)