Przejdź do
EMU060501
MISSION® esiRNA
targeting mouse Jakmip3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCGGAGTTAAGTGCCATCATCCGTAAGCTAGAAGACCGCAACGCCTTGCTGTCTGAAGAAAGAAATGAGCTGCTAAAGCGGCTGAGAGAAGCTGAAAGTCAGTACAAGCCATTGCTGGATAAGAACAAGCGCCTTACTCGGAAAAACGAAGACCTGTCTCACACTCTGCGGCGCATAGAAAGCAAGTTGAAATTTGTCACTCAGGAGAACATAGAAATGAGGCAGAGAGCGGGGATCATCCGGAGACCCAGCTCCTTAAATGACCTCGATCAAAGTCAAGATGAGAGAGAGATCGACTTCCTAAAGCTCCAGATCGTGGAGCAGCAGAACCTCATTGATGAGCTTTCTAAAACCCTGGAGACAGCAGGCTATGTGAAGAGTGTGTTGGAGCGTGATAAGCTG
Ensembl | mouse accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU069021EMU000121EMU041661
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... JAKMIP3(74004), Jakmip3(74004)
Gene Information
mouse ... JAKMIP2(76217), Jakmip2(76217)
Gene Information
mouse ... FAM53A(74504), Fam53a(74504)
Gene Information
mouse ... TJAP1(74094), Tjap1(74094)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000056856
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024502
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000037339
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000012296
esiRNA cDNA target sequence
GCGGAGTTAAGTGCCATCATCCGTAAGCTAGAAGACCGCAACGCCTTGCTGTCTGAAGAAAGAAATGAGCTGCTAAAGCGGCTGAGAGAAGCTGAAAGTCAGTACAAGCCATTGCTGGATAAGAACAAGCGCCTTACTCGGAAAAACGAAGACCTGTCTCACACTCTGCGGCGCATAGAAAGCAAGTTGAAATTTGTCACTCAGGAGAACATAGAAATGAGGCAGAGAGCGGGGATCATCCGGAGACCCAGCTCCTTAAATGACCTCGATCAAAGTCAAGATGAGAGAGAGATCGACTTCCTAAAGCTCCAGATCGTGGAGCAGCAGAACCTCATTGATGAGCTTTCTAAAACCCTGGAGACAGCAGGCTATGTGAAGAGTGTGTTGGAGCGTGATAAGCTG
esiRNA cDNA target sequence
CCGAAAAACAATGCAAACCTCTCCTGGAAAGGAACAAGTGCCTAGCCAAGAGAAACGATGAACTGATGGTGTCTTTGCAGCGCATGGAAGAGAAACTAAAAGCCGTAACCAAGGAAAATTCAGAAATGAGAGAAAAAATAACATCTCACCCACCTTTGAAGAAACTGAAGTCTCTGAACGACCTTGACCAAGCTAATGAAGAACAAGAGACAGAGTTTCTAAAACTGCAGGTCATTGAGCAGCAAAACATCATTGATGAGCTCACAAGGGATCGAGAAAAACTCATCCGTAGAAGAAAGCACAGGAGAAGCTCGAAACCAATCAAGAGGCCTGTTTTAGATCCGTTCATTGGCTATGACGAGGACTCCATGGATTCAGAAACATCATCCATGACCTCCTTTAGAACAGACCGGACACCTGCTAC
esiRNA cDNA target sequence
AGGGAATCCCAAGAGCAGATCCTCCCCAACGACCTGTGGAAGGTGACTTGGAAGTCTATTCCGAAGCCACTTTCCTGCGTAGACTGAGGAGACAAAGCCCTGAAGAGTCTGGAAATGGGTCCGCATCTTTAAGTCAGAGCTATAACCCTGAGTTTTGGCACAGACCTGATGGCTTGAGCCTGCTGATGTCCAGTGTTCTGGAAATCCAGTGCCCATAGATGTGGACTAAGGAAGAGCCCGGCCATGGTCACTCTCATCACAGAGAAGCTGCAGAACCAGAGTTTGGATGACCTCACCCGCAGGGCCTGTGAGGCTGGCCCGTATTCTGCTGAGAAGCTGAACAAAAGTGGCCATTTGTTCCCTTTGGAGATCAGCGTGGATAAAAGTCCCTGGAAGGCCT
esiRNA cDNA target sequence
GTTAGGACAGAGCCGTGAGGAGCTGGACAAGTTTAAGGACAAATTCCGCAGGCTACAGAACAGCTACACGGCATCCCAGCGGACCAACCAGGAACTGGAGGACAAGCTGCACGCACTGATCAAGAAGGCTGAGATGGACAGGAAGACGCTGGACTGGGAGATTGTGGAGCTGACCAACAAGCTACTGGATGCCAGGAACACCATCAATAAACTGGAAGAGCTCAATGAGCGGTACCGGCTGGACTGCAACCTGGCGGTGCAGCTTCTCAAGTGCAACAAGTCCCACTTCCGGAACCACAAGCTTGCTGACCTACCCTGTGAGCTCCAGGACATGGTTCGAAAACATCTGCGCAGTGGGCAGGAGGTTGCCAGCCCCAGCCCCAGCCCTTCTTCCAGCCTGTCCCCAGGGGCTGTGGTGCCTACCTCAGTCATTGCCCGGGTGTTGGAGAAACCTGAGTCTCTCTTGCTCAATTCAGCTCAGTCTGGCAGTGCTGGGCGCCCCTTGGCTGAGGATGTATTCGTGCATGTGG
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)