Przejdź do
EMU049751
MISSION® esiRNA
targeting mouse Fbxo2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTCCCACACCTTCATCGACTACGGGCCAGGTGTCCGCTTTGTCCGCTTCGAGCACGGAGGGCAGGACTCGGTCTACTGGAAGGGCTGGTTCGGGGCCCGGGTGACCAACAGTAGCGTGTGGGTGGAACCCTGAACGACCTCCCCTACCCCCACCATCCGCCCTCTAAGGCAGAATTCTGGGGTAGAAAGGCCTTAATTTAGTTGGTAGCATCCTCACCTGCCTCGCCCACGCCTTGCACCTGCCTCTCTCCCGCCCCTTCCTTCAGTCTGGTCCCGAGGAAAGAAGGACATGTTGCTTTACTGTAGGATGGCTTTCATTTGCATCTCCACGGGCAGTCGCTTCTAGAATGTACGATCCGAGGGGGTATGGGGCTGCTGCTGGATCCCGCGCTCCTAGCATTGTGCCTGCCTCAAAGTGGGCACTCAAT
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU022471EMU020541EMU094261
description
targeting mouse Fbxo2
description
targeting mouse Fbxo21
description
targeting mouse Fbxo22
description
targeting mouse Fbxo5
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000041556
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000032898
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000032309
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000019773
Gene Information
mouse ... FBXO2(230904), Fbxo2(230904)
Gene Information
mouse ... FBXO21(231670), Fbxo21(231670)
Gene Information
mouse ... FBXO22(71999), Fbxo22(71999)
Gene Information
mouse ... FBXO5(67141), Fbxo5(67141)
esiRNA cDNA target sequence
CTCCCACACCTTCATCGACTACGGGCCAGGTGTCCGCTTTGTCCGCTTCGAGCACGGAGGGCAGGACTCGGTCTACTGGAAGGGCTGGTTCGGGGCCCGGGTGACCAACAGTAGCGTGTGGGTGGAACCCTGAACGACCTCCCCTACCCCCACCATCCGCCCTCTAAGGCAGAATTCTGGGGTAGAAAGGCCTTAATTTAGTTGGTAGCATCCTCACCTGCCTCGCCCACGCCTTGCACCTGCCTCTCTCCCGCCCCTTCCTTCAGTCTGGTCCCGAGGAAAGAAGGACATGTTGCTTTACTGTAGGATGGCTTTCATTTGCATCTCCACGGGCAGTCGCTTCTAGAATGTACGATCCGAGGGGGTATGGGGCTGCTGCTGGATCCCGCGCTCCTAGCATTGTGCCTGCCTCAAAGTGGGCACTCAAT
esiRNA cDNA target sequence
CTCCAAGCGGTTCTTTTCAGAGCACGTCCCCTGTAATGGCTTCAGTGACATTGAAAACCTTGAGGGCCCAGAGATCTTTTTTGAGGATGAGCTGGTGTGTATCCTAAACATGGAAGGAAGGAAAGCTTTGACCTGGAAATACTACGCAAAGAAAATTCTCTACTACCTGCGGCAGCAGAAAATCCTCAATAACCTCAAGGCGTTCCTGCAGCAGCCCGACGATTACGAGTCCTATCTCGAAGGTGCCGTTTACATCGACCAGTACTGCAACCCACTCTCCGACATCAGCTTCAGAGACATCCAGGCCCAGATCCACAGCATTGTGGAGCTTGTGTGCAAAACCCTCCGTGGCATCAACAGCCGCCACCCCAGCCTGACCTTCAGGGCAGGTGAGTCCTCTATGATAATGGAGATAGAACTTCAGAGCCAAGTGCTGGACGCTATCAA
esiRNA cDNA target sequence
ACCCTGAACTTCGTGTGGTCCTTGTCTTTGGCTATAACTGCTGTAAGGTGGGAGCCAGTAATTACCTGCATCGGGTAGTCAGCACTTTCAGCGATATGAATATCATCTTGGCTGGAGGCCAGGTGGACAATTTGTCTTCACTTACTTGTGAGAAGAACCCTCTGGATATTGATGCCACAGGTGTGGTTGGACTGTCATTTAGTGGGCACCGAATCCAGAGTGCCACAGTTCTCCTCACTGAGGATGTAAATGATGCCAAGACCGTCGAGGCTGCTATGCAGCGCCTCAAAGCAGCCAACATCCCTGAACAGAACACCATTGGCTTCATGTTTGCATGCGTTGGCCGAGGCTTTCAGTACTACAGAGCCAAGGGGAATGTTGAAGCTGATGCATTTAGAAAGTTCTTTCCCAGTGTCCCCTTATTTGGCTTCTTTGGAAATGG
esiRNA cDNA target sequence
TACAGTCCCGTGTGTTTGGAACCTTCCTGTAATGACTGTGTTAGAAACCATGAGAGGTTGTCTTTCATCGACTCACCAATTGTGGGACATGATAACAAGGAAAATCAACGCGTACAAAACACACTAGATAGTTCAAACGAAACAGAAGAGCTAGAGGCCAGTAGACTGTATGAGGACAGTGGCTACTCATCTTTCACACAAAGTGACCGTGACGATGGCATCCTTATCCTGGAGAATTTCAGAAACAGTCCCCAGGCCCGTCTGCTGCCATCACAGAGCCCGGACCAGCATCCCAACAAAACCTTGCTGCCTGTCCTGCATTTTGAAAGAGTGGTTTGCTCAACACTAAAAAAGAATGGCAAGCGAAACCCTAAAGTGGATCGAGAAATGCTGAAGGAAGTTATTGCCAGCGA
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)