Przejdź do
EMU046151
MISSION® esiRNA
targeting mouse Araf
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGATGGTGAGGAGCTCATTGTGGAGGTCCTAGAAGATGTGCCACTGACCATGCACAATTTTGTACGGAAGACATTCTTCAGCCTGGCCTTCTGTGACTTCTGCCTTAAGTTTCTGTTCCATGGATTCCGCTGCCAGACCTGTGGCTACAAGTTCCACCAGCATTGTTCCTCCAAGGTCCCCACCGTCTGCGTTGACATGAGTACCAACCGCCGACAGTTCTACCACAGCATCCAGGATCTGTCTGGAGGCTCCAGGCAGCAGGAGGCTCCCTCAAATCTCTCTGTGAATGAGCTGCTAACCCCCCAGGGTCCCAGCCCCTTTACCCAGCAACGTGACCAGGAGCACTTCTCATTCCCTGCCCCTGCCAATCCCCCACTGCAGCGCATCCGCTCCACATCTACT
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU049691EMU080451EMU072681
esiRNA cDNA target sequence
GGATGGTGAGGAGCTCATTGTGGAGGTCCTAGAAGATGTGCCACTGACCATGCACAATTTTGTACGGAAGACATTCTTCAGCCTGGCCTTCTGTGACTTCTGCCTTAAGTTTCTGTTCCATGGATTCCGCTGCCAGACCTGTGGCTACAAGTTCCACCAGCATTGTTCCTCCAAGGTCCCCACCGTCTGCGTTGACATGAGTACCAACCGCCGACAGTTCTACCACAGCATCCAGGATCTGTCTGGAGGCTCCAGGCAGCAGGAGGCTCCCTCAAATCTCTCTGTGAATGAGCTGCTAACCCCCCAGGGTCCCAGCCCCTTTACCCAGCAACGTGACCAGGAGCACTTCTCATTCCCTGCCCCTGCCAATCCCCCACTGCAGCGCATCCGCTCCACATCTACT
esiRNA cDNA target sequence
CAGAACCTTGGAGAGGCAGAGTATGTAGTGGCGCTCTTCATGTACATGTGCTTGCTTGGTTACCCTGCAGACAAGATCAGTATTCTAACAACCTACAATGGACAGAAGCATCTGATTCGGGACATCATCAATAGGCGCTGTGGGAATAATCCACTGATTGGAAGGCCAAACAAAGTGACAACAGTTGACAGATTCCAGGGTCAGCAGAACGATTATATCCTCCTTTCGCTAGTGCGGACCAGGGCTGTGGGTCATCTGAGGGATGTGCGTCGCTTGGTGGTAGCCATGTCAAGAGCCAGGCTTGGCCTTTACATCTTCGCTCGAGTGTCCCTCTTCCAGAACTGCTTTGAACTGACTCCTGCTTTCAGCCAGCTCACTGCCCGCCCACTGCATTTGCATATCATTCCAACAGAACCCTTCCCAACCT
esiRNA cDNA target sequence
ATTCCGAGTTGGAAGCTCAAAGAAGAGAGTAAGACAATTGCGTGAAGAATTTGACCGTGGGGTTGATGTCTGTCTGGAAGAGGAGCATAGTGTTCACGATGTGGCAGCCTTGTTAAAGGAGTTCCTTAGAGACATGCCTGACCCCCTTCTCACAAGGGAGCTATACACTGCATTTATCAACACTCTCCTGTTGGAGCCTGAGGAACAACTGGGCACCTTGCAACTCCTCATTTACCTTCTACCTCCCTGCAACTGCGACACCCTCCACCGCCTCCTACAGTTCCTCTCCATTGTGGCCAGGCATGCTGATGATAATGTCAGCAAAGATGGACAAGAGGTTACTGGGAACAAAATGACATCTCTGAACTTAGCCACTATATTTGGACCCAACCTGCTCCACAAGCAGAAGTCATCAGACAAAGAATATTCTGTTCAGAGCTCAGCCAGAGCTGAGGAGAGCACAGC
esiRNA cDNA target sequence
AGGGCTGGATTTTGATGATGAAGTAGAAGTGAACACTAAATTTTTGAGATGCGATGATGACCAGATGTGTAATGACAAAGAGCGGTTTGCCAGGACTAAATTTTTGCGACGGAACAAGATGACAGCTTACATCACAGAACTGTCAGACATGGTACCTACATGTAGTGCCCTGGCTCGAAAACCAGACAAGCTAACCATCTTACGCATGGCCGTTTCTCACATGAAGTCCTTGAGGGGAACTGGCAACACATCTACTGATGGCTCCTACAAGCCATCTTTCCTCACTGATCAGGAACTGAAACATTTGATCTTGGAGGCAGCAGATGGCTTTCTGTTTATTGTCTCCTGTGAGACTGGACGGGTGGTGTATGTCTCTGACTCAGTGACTCCCGTTTTGAACCAGCCACAGTCTGAATGGTTCGGGAGCACACTGTAT
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000001127
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000040383
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000031355
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000015522
Gene Information
mouse ... ARAF(11836), Araf(11836)
Gene Information
mouse ... AQR(11834), Aqr(11834)
Gene Information
mouse ... ARHGAP6(11856), Arhgap6(11856)
Gene Information
mouse ... ARNT(11863), Arnt(11863)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_001159645
NCBI accession no.
NM_009702
NCBI accession no.
NM_009707
NCBI accession no.
NM_009709
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)